Przejdź do
71380
Sodium chloride
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium chloride (NaCl) is a colorless solid and its crystals belong to the cubic crystal system. It is widely employed preservative for meat, vegetable and fish products. NaCl is a useful precursor for the production of sodium and chlorine containing compounds. Its effect on the growth of salmonellae (mixed inoculum of Salmonella thompson, S. stanley and S. infantis) has been investigated.
Application
Sodium chloride was used in the isolation medium along with other constituents, prepared for incubating bone-marrow cells, during the isolation and expansion of hBM-MSCs (human bone-marrow mesenchymal stem cells).
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)