Wszystkie zdjęcia(2)
F0507
Sigma-Aldrich
Formic acid
reagent grade, ≥95%
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
Beilstein:
1209246
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
100
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
próba
≥95%
forma
liquid
temp. samozapłonu
1004 °F
zawiera
<2.5% water as stabilizer
granice wybuchowości
57 %
zanieczyszczenia
≤1% acetic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
tw
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu °F
121.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
49.5 °C - closed cup
Certyfikat analizy
Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).
Świadectwo pochodzenia
Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).
Tissue distribution, effects of cooking and parameters affecting the extraction of azaspiracids from mussels, Mytilus edulis, prior to analysis by liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Hess P et al.
Toxicon, 46, 62-62 (2005)
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant.
Lelario F et al.
Bio-protocol, 5, e1562-e1562 (2015)
Separation and Detection of Phosphorylated and Nonphosphorylated BvgA, a Bordetella pertussis Response Regulator, in vivo and in vitro.
Chen Q et al.
Bio-protocol, 3 (2013)
Protocol for the induction of arthritis in C57BL/6 mice.
Inglis JJ et al.
Nature Protocols, 612-612 (2008)
Thomas S Dexheimer et al.
Nature protocols, 3(11), 1736-1750 (2008-10-18)
The inhibition of DNA topoisomerase I (Top1) has proven to be a successful approach in the design of anticancer agents. However, despite the clinical successes of the camptothecin derivatives, a significant need for less toxic and more chemically stable Top1