Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Endothelial Cell Growth Medium 2 SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22211
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22211
Application
Endothelial Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (2% V/V) zoptymalizowana do hodowli komórek śródbłonka z dużych naczyń krwionośnych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek śródbłonka bydła, świń, krów, kóz, królików, słoni, psów i szczurów z dużych naczyń krwionośnych, a także do różnych linii komórek śródbłonka. Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell Endothelial Cell Growth Medium MV2 niezawierającej heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulinopodobny czynnik wzrostu (Long R3 IGF): 20 ng / ml Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 165 (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Kwas askorbinowy: 1 µg / ml Heparyna: 22,5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,2 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?