Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 126,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41122401
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37150-0000
Packaging:
pkg of 1 ea
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37150-0000
General description
Sized to fit standard 10 mm cuvettes. Provides rapid horizontal and vertical mixing with a minimum of vortex formation and aeration. PTFE coating will not scratch cuvette, 9 mm diameter × 8 mm high.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description provides rapid horizontal and vertical mixing, pkg of 1 ea | description egg-shaped PTFE-coated, size 3.0 in. × 3/4 in., white | description egg-shaped PTFE-coated, size 2 in. × 3/4 in., white | description PTFE-coated, octagonal, size 2 in. × 5/16 in., white |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37150-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F37130-0003 | manufacturer/tradename Bel-Art F37130-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art F37110-0002 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?