Merck
G8270
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose
≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Dextrose
Wybierz wielkość
100 G
191,00 zł
1 KG
366,00 zł
5 KG
1190,00 zł
10 KG
2190,00 zł
25 KG
2900,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
191,00 zł
1 KG
366,00 zł
5 KG
1190,00 zł
10 KG
2190,00 zł
25 KG
2900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1724615
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
maize
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
metody
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
mp
150-152 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
informacje o genach
human ... PYGM(5837)
Opis ogólny
D-(+)-Glucose is a monosaccharide which is the main source of energy in the form of ATP for living organisms.[1] The effect of adding glucose as a supplement to the infection media of Cryptosporidium parvum oocysts has been studied.[2] The polymer-bound glucose template has been demonstrated to be useful in the multi-step parallel synthesis of various compounds.[3]
Zastosowanie
D-(+)-Glucose has been used as a standard for the estimation of total sugar in hydrolyzed starch by phenol-sulfuric acid method.[4]
It has been used in the preparation of the following liquid media for culturing yeast cells:[5]
  • CM glucose broth minus HIS (histidine)
  • CM glucose broth minus URA (uracil)
  • CM glucose broth minus TRP (tryptophan)
Uwaga dotycząca przygotowania
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2 g + 15mL.
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Batch and continuous biohydrogen production from starch hydrolysate by Clostridium species.
Chen SD, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(7), 1803-1812 (2008)
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this
Vladimir N Noskov et al.
Nature protocols, 6(1), 89-96 (2011-01-08)
Circular yeast artificial chromosomes (YACs) provide significant advantages for cloning and manipulating large segments of genomic DNA in Saccharomyces cerevisiae. However, it has been difficult to exploit these advantages, because circular YACs are difficult to isolate and purify. Here we
Protokoły
Enzymatic Assay of Invertase
Do pomiaru aktywności inwertazy stosuje się spektrofotometryczny test reakcji zatrzymania przy 410 nm. Jedna jednostka inwertazy hydrolizuje 1,0 μmol sacharozy do cukru inwertowanego na minutę przy pH 4,5 i temperaturze 55 °C.
Pomiar aktywności heksokinazy przy użyciu ciągłego spektrofotometrycznego testu oznaczania szybkości przy 340 nm, katalizującego fosforylację cukru D-heksozy przy użyciu ATP.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Zobacz wszystko
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the concentration in mg/ml (g/L) ?
    1 answer
    1. This product does not have a traditional concentration, as it is not in solution; it is considered a pure material with a purity of ≥99.5%. A density is not reported, but literature indicates that the pure material has a density of 1.54 g/mL, which is a mass/volume value that can be attributed to the pure D-(+)-Glucose.
      Helpful?
  2. Is the Glucose catalog number G8270 the monohydrate, dihydrate, or anhydrous form?
    1 answer
    1. This material is considered to be anhydrous.
      Helpful?
  3. Is it alpha d glucose crystal?
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the amounts of alpha and beta anomers on a lot to lot basis, but it contains both alpha and beta anomers. Historical data indicates approximately 90% a-Glucose and 7% b-Glucose. Please note that When D-glucose is dissolved in water, the optical rotation gradually changes (mutarotates) due to the formation of an equilibrium mixture consisting of approximately one-third α- and two-thirds β-D-glucose.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  6. Is this product a mixture of alpha and beta glucose? Thanks in advance!
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the amounts of alpha and beta anomers on a lot to lot basis. However, historical data indicates approximately 90% a-Glucose and 7% b-Glucose.
      Helpful?
  7. What is the difference between product number G8270 and G5767? Thanks in Advance
    1 answer
    1. The are several differences between products G8270 and G5767. The primary difference is the biological source. G8270 is sourced from Maize while G5767 is sourced from Wheat.
      Please see the product comparison table below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/compare?products=G8270%3ASIGMA%3Aundefined%2CG5767%3ASIAL%3Aundefined&country=US&language=en
      It may be helpful to review the specification sheet for testing on these products:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/202/020/G8270-BULK________SIGMA____.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/333/481/G5767-BULK.pdf