PHG0001
synthetic
powder
cell culture | mammalian: suitable
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
4.7-5.3 (, )
6.8-8.2
7.5
suitable for manufacturing use
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
1 of 4
Ta pozycja | H4034 | H6147 | H3375 |
---|---|---|---|
technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
impurities Endotoxin, microbial, and trace metals; tested | impurities endotoxin and total aerobic microbial count, tested | impurities - | impurities - |
pH 4.7-5.3 (, ) | pH - | pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) | pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) |
suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
foreign activity Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested | foreign activity DNase, RNase, NICKase, protease, none detected | foreign activity - | foreign activity - |
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (Przykład T1503).
Przykład
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Jak znaleźć numer partii/serii dla COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.