Merck
S0774
Sigma-Aldrich
Streptomycin sulfate salt
suitable for plant cell culture
Zaloguj sięto View Organizational & Contract Pricing
Wzór liniowy:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.69
Beilstein:
3894995
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
forma
powder
siła działania
≥720 μg per mg
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
kolor
white to off-white
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Opis ogólny
Chemical structure: aminoglycoside
Zastosowanie
Used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications.
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Streptomycin acts by inhibiting prokaryote protein synthesis by binding to the S12 protein of the 30S ribosomal subunit, thus preventing the transition from imitation complex to chain-elongating ribosome. This causes miscoding or inhibits initiation.
Mode of Resistance: A mutation in rpsL, a gene for S12 ribosomal protein, prevents binding of streptomycin to the ribosome. An aminoglycoside phosphotransferase also inactivates streptomycin.
Antimicrobial spectrum: Streptomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Inne uwagi
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certyfikaty analizy (CoA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Walter M Jaklitsch
Studies in mycology, 63, 1-91 (2009-10-15)
At present 75 species of Hypocrea have been identified in temperate Europe. Nineteen green-spored species and their Trichoderma asexual states are here described in detail. Extensive searches for Hypocrea teleomorphs in 14 European countries, with emphasis on Central Europe, yielded
Annalisa Milano et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(8), 745-756 (2014-08-26)
Familial forms of primary sinus bradycardia have sometimes been attributed to mutations in HCN4, SCN5A, and ANK2. In these studies, no structural cardiac alterations were reported in mutation carriers. However, a cluster of reports in the literature describe patients presenting
Xue Tan et al.
Experimental eye research, 131, 77-83 (2015-01-13)
As a part of the visual cycle, all-trans-retinol (all-trans-ROL), the major form of vitamin A in circulating blood, is transported to the retinal pigment epithelium (RPE). All-trans-ROL is essential for normal retina function. However, recent researches have shown that excessive
Ming Soon Cheng et al.
Biosensors & bioelectronics, 70, 74-80 (2015-03-22)
We describe an impedimetric cell-based biosensor constructed from poly-l-lysine (PLL)-modified screen-printed carbon electrode for real-time monitoring of dengue virus (DENV) infection of surface-immobilized baby hamster kidney (BHK-21) fibroblast cells. Cytopathic effects (CPE) induced by DENV-2 New Guinea C strain (including
Zhigang Liu et al.
Neuro-oncology, 16(6), 787-799 (2014-01-29)
Supratentorial primitive neuroectodermal tumor (sPNET) is a malignant brain tumor with poor prognosis. New model systems that replicate sPNET's molecular subtype(s) and maintain cancer stem cell (CSC) pool are needed. A fresh surgical specimen of a pediatric sPNET was directly