Merck
S5150
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution
5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Synonim(y):
Halit, NaCl, chlorek sodu
Wybierz wielkość
1 L
512,00 zł
4 L
1660,00 zł
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
512,00 zł
4 L
1660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
linia produktu
BioReagent
Formularz
liquid
stężenie
5 M in H2O
metody
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
<1.0 EU/mL Endotoxin level
<16 cfu/mL Bioburden
pH
6.0-8.0
gęstość
1.190 g/cm3
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
ślady kationów
K: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
przydatność
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
Zastosowanie
agriculture
agriculture
obecność zanieczyszczeń
DNAse, Exonuclease; RNAse; NICKase, Endonuclease; Protease, none detected
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium chloride solution has been used as a component of mycobacterial lysis buffer to extract DNA.[1] It has also been used along with Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) in the preparation of degassed buffer to elute plasma samples.[2]
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared in 18 megohm water.
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gender-dependent effect of Gpbar1 genetic deletion on the metabolic profiles of diet-induced obese mice
Vassileva G, et al.
The Journal of Endocrinology, 205(3), 225-232 (2010)
Tim J Bull et al.
Journal of clinical microbiology, 41(7), 2915-2923 (2003-07-05)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis is a robust and phenotypically versatile pathogen which causes chronic inflammation of the intestine in many species, including primates. M. avium subsp. paratuberculosis infection is widespread in domestic livestock and is present in retail pasteurized cows'
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
Protokoły
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf