Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040608
Material:
aluminum , rectangular
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum , rectangular
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
dish L × W
12 mm × 4 mm
weight
~25 mgeach
General description
Ideal for electrobalance weighing and combustion analysis. Boats are rectangular with flat bottom and tweezer-grip tab for easy handling.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm | description W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm | description D × H 43 mm × 12 mm , small | description D × H 70 mm × 12 mm , large |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14521A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14521C |
| material aluminum , rectangular | material aluminum , rectangular | material - | material - |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging - | packaging - |
| W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm | W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm | W × L × D - | W × L × D - |
| dish L × W 12 mm × 4 mm | dish L × W 22 mm × 7 mm | dish L × W - | dish L × W - |
| weight ~25 mgeach | weight ~130 mgeach | weight - | weight - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum weighing boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?