Merck
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
Osoba nosząca niebieskie rękawiczki lateksowe, sugerujące pracę z materiałami wymagającymi precyzji lub sterylnego środowiska.
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest szeroko stosowaną techniką separacji do analizy ilościowej i jakościowej. Wykorzystuje ona cienką warstwę fazy stacjonarnej pokrytej na szklanej, plastikowej lub aluminiowej płytce. Ciekły rozpuszczalnik zwany fazą ruchomą przenosi próbkę i oddziela ją, gdy porusza się po płytce. Oferuje zalety prostoty, czułości i szybkiej analizy w porównaniu z innymi technikami separacji.
System dokumentacji TLC Explorer na żółtym tle.
System dokumentacji TLC Explorer
Uprość analizę TLC dzięki TLC Explorer. Zaufaj precyzji cyfrowego obrazowania i automatycznego wykrywania plamek, aby uzyskać wiarygodną analizę ilościową i spójną interpretację danych.  
  • Równoczesne wykrywanie i pomiar płytek TLC, HPTLC i PLC
  • Szybki podpis obrazu w mniej niż 2 minuty z automatycznym kadrowaniem & funkcja rotacji
  • Podświetla chromatogram z góry w trybie światła bezpośredniego w 3 ustawieniach LED: 254 nm, 365 nm i światło widzialne, z automatyczną korektą sygnałów tła i niejednorodnego oświetlenia  
  • Wyposażony w automatyczne rozpoznawanie ścieżek i obliczanie współczynnika retencji (Rf), a także wykrywanie frontu rozpuszczalnika i linii bazowej. Regulacje mogą być wykonywane ręcznie.
  • Wykorzystuje pomiar densytometryczny wideo do wiarygodnej kwantyfikacji TLC
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 211
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 211
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Powiązane zasoby
Płytki TLC z żelem krzemionkowym pokazujące wyraźnie oddzielone kolorowe plamy
Klasyczne płytki TLC
Nasze ...klasyczne płytki do chromatografii cienkowarstwowej to płytki krzemionkowe. Mają gładką i gęstą powłokę z żelu krzemionkowego 60, aby zapewnić wąskie pasma chromatograficzne. Klasyczne płytki są również dostępne jako aluminiowe płytki TLC, szklane płytki TLC lub plastikowe płytki TLC w różnych rozmiarach, w tym nasze płytki multiformatowe, oraz z dwoma rodzajami wskaźników fluorescencyjnych do wykrywania UV. Oprócz niemodyfikowanych krzemionkowych płytek TLC, oferujemy również specjalistyczne płytki TLC, w tym:
Dobrze rozdzielone pasma wielokrotne na płytkach HPTLC wizualizowane w świetle UV-Visible
Płytki HPTLC
Płytki HPTLC zapewniają zmniejszoną dyfuzję pasm i zwarte strefy chromatograficzne lub plamki. Płytki HPTLC są dostępne w różnych wymiarach i podkładach, w tym nasze płytki wieloformatowe, a także z opcją dwóch różnych wskaźników fluorescencyjnych. Nasze klasyczne krzemionkowe płytki HPTLC umożliwiają szybką i czułą analizę ilościową złożonych próbek, zarówno do użytku ręcznego, jak i instrumentalnego. Oferujemy również szereg specjalistycznych płytek HPTLC, w tym:
Dobrze rozdzielone plamy/pasma na płytce TLC i widmo masowe rozdzielonych plam
Płytki TLC i HPTLC klasy MS
Nasze płytki MS-Grade  umożliwiają bezpośrednią analizę spektrometryczną rozdzielonych i wysuszonych próbek na płytkach TLC i HPTLC. Po rozdzieleniu chromatograficznym, nasze płytki TLC MS-Grade mogą być używane w TLC-MS opartym na elucji lub desorpcji. Płytki MS-Grade są dostępne ze wskaźnikami fluorescencyjnymi lub bez nich i zapewniają:
  • analizę śladową w zakresie nanogramów
  • niski sygnał tła i wyjątkową czułość
  • równą wydajność ze standardowymi płytkami TLC i HPTLC
Płytki PLC z żelem krzemionkowym jako adsorbentem i aluminiowym podłożem
Płytki do preparatywnej TLC (PLC)
Płytki TLC są używane do analitycznego rozdzielania dużych próbek. Próbki są zazwyczaj ładowane jako szerokie pasmo, a nie plamka i analizowane za pomocą detekcji UV. Po rozdzieleniu, pasma próbek są zwykle odzyskiwane z płytki poprzez zeskrobanie adsorbentu z płytki i elucję silnym rozpuszczalnikiem
  • Dostępne zarówno w zmodyfikowanym, jak i niezmodyfikowanym typie powłoki. 
  • Zakres grubości powłoki 0,5 mm - 2 mm
  • Dostępne z lub bez wskaźników fluorescencyjnych
Chromatografia cienkowarstwowa proszek adsorbentu żelu krzemionkowego w butelce
Adsorbenty TLC
Nasze standardowe adsorbenty TLC nadają się do różnych zastosowań TLC i PLC, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki analityczne. Oferujemy szeroką gamę adsorbentów TLC, w tym: 
  • Różne rodzaje materiału sorbentu, takie jak żel krzemionkowy 60, tlenek glinu lub celuloza
  • Różne gatunki i rozmiary cząstek
  • Z materiałem wiążącym lub bez
  • Z wskaźnikami fluorescencyjnymi lub bez