Odczynniki Karla Fischera
Precyzyjne oznaczanie zawartości wody metodą miareczkowania Karla Fischera stanowi ważną metodę analityczną stosowaną w wielu gałęziach przemysłu, takich jak farmaceutyka, przemysł spożywczy i napojowy, kosmetyczny, petrochemiczny oraz przemysł techniczny, w celu zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Dzięki zastosowaniu naszych odczynników i wzorców Aquastar® do miareczkowania Karla Fischera można szybko, łatwo i z dużą dokładnością oznaczyć zawartość wody w próbkach ciał stałych, cieczy i gazów. Nasza zaawansowana, wysokiej jakości oferta produktów Aquastar® obejmuje odczynniki do miareczkowania metodą Karla Fischera (miareczkowanie wolumetryczne i kulometryczne) oraz odpowiednie wzorce zawartości wody, certyfikowane materiały odniesienia (CRM) zgodne z normą ISO 17034.
Odczynniki Aquastar® do miareczkowania objętościowego metodą Karla Fischera
Metoda miareczkowania objętościowego metodą Karla Fischera służy do dokładnego oznaczania zawartości wody poprzez dodanie do próbki odczynników zawierających jod. Próbkę należy rozpuścić w odpowiednim rozpuszczalniku, aby całkowicie uwolnić wodę. Metoda ta pozwala na oznaczanie zawartości wody w zakresie od 0,01% do 100% i zapewnia szybkie, precyzyjne oraz powtarzalne wyniki. W ramach naszej oferty odczynników Aquastar® do metody Karla Fischera oferujemy kompletną gamę wysokiej jakości odczynników do miareczkowania objętościowego metodą Karla Fischera, odczynników jedno- i dwuskładnikowych oraz niektórych odczynników specjalistycznych przeznaczonych do konkretnych próbek. Żaden z miareczkowników ani rozpuszczalników nie zawiera chloroformu.
- Odczynniki miarowe Aquastar® – zalety
- Wysoka dokładność i doskonała precyzja
- Odczynniki do wszystkich rodzajów zastosowań
- Szybkie miareczkowanie i powtarzalne wyniki
- Brak krystalizacji
- Innowacyjna formuła do zastosowań specjalnych
- Szybkie kondycjonowanie i stabilny dryft
- Odczynniki jednoskładnikowe – metoda miareczkowania jednoskładnikowego zawiera wszystkie związki reaktywne, takie jak jod, zasada, dwutlenek siarki oraz odpowiedni alkohol wymagane do reakcji Karla Fischera w jednym odczynniku, czyli miareczkowniku. Miareczkowniki Aquastar® CombiTitrants są dostępne w różnych stężeniach, co pozwala na precyzyjne oznaczanie zarówno wyższych, jak i niższych zawartości wody. Aquastar® CombiMethanol i Aquastar® CombiSolvent to rozpuszczalniki stosowane zazwyczaj wraz z titrantami jednoskładnikowymi w celu rozpuszczenia próbki. Nasz Aquastar® CombiMethanol jest idealnie dostosowany do miareczkowania metodą Karla Fischera – charakteryzuje się niską zawartością wody wynoszącą 0,01% i jest wolny od zanieczyszczeń, co pozwala uniknąć reakcji ubocznych. Aquastar® CombiSolvent jest rozpuszczalnikiem niezawierającym metanolu i nadaje się do wszystkich próbek rozpuszczających się w etanolu. Miareczkowanie jednoskładnikowe można stosować do wszelkiego rodzaju próbek, ale jest ono preferowane w przypadku matryc próbek ulegających częstym zmianom oraz próbek wymagających dodania środka solubilizującego.
- Odczynniki dwuskładnikowe – w układzie dwuskładnikowym titrant składa się z jodu i alkoholu, natomiast dwutlenek siarki i zasada są rozpuszczone w rozpuszczalniku. Dwuskładnikowe titranty Aquastar® należy stosować wraz z dwuskładnikowym rozpuszczalnikiem Aquastar®. Dostępne są dwa różne stężenia titranta: dla wyższej i niższej zawartości wody. Dwuskładnikowa metoda wolumetryczna Karla Fischera charakteryzuje się zwiększoną pojemnością buforową, szybszym tempem miareczkowania oraz nieco lepszą stabilnością miana. Metoda ta jest często stosowana w przypadku serii próbek pochodzących z tych samych matryc lub w przypadku próbek silnie kwaśnych lub zasadowych.
- Odczynniki do aldehydów i ketonów – Odczynniki Aquastar® CombiTitrant 5 Keto i Aquastar® CombiSolvent Keto są niezbędne podczas przeprowadzania miareczkowania metodą Karla Fischera w celu analizy zawartości wody w próbkach ketonów i aldehydów. Przy stosowaniu standardowych odczynników z metanolem jako rozpuszczalnikiem powodują one reakcje uboczne. Dlatego też nie zawierają metanolu, co zapobiega reakcjom ubocznym i uzyskaniu niewiarygodnych punktów końcowych.
- Specjalne odczynniki do olejów i tłuszczów – oleje, tłuszcze i węglowodory długołańcuchowe są zazwyczaj nierozpuszczalne w metanolu. Do rozpuszczenia takich próbek w celu całkowitego uwolnienia wody potrzebne są dodatkowe środki solubilizujące. W przypadku takich próbek należy wybrać nasze odczynniki Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fats lub Solvent Oils & Fats, aby dokładnie określić zawartość wody. Zawierają one dodatkowy środek solubilizujący, który umożliwia rozpuszczenie próbek takich jak oleje mineralne, nafta, paliwa, oleje roślinne, tłuszcze, kremy lub maści w celu przeprowadzenia miareczkowania metodą Karla Fischera.
Odczynniki Aquastar® do kulometrycznego miareczkowania metodą Karla Fischera
Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera jest preferowaną metodą w przypadku próbek cieczy o bardzo niskiej zawartości wody, zazwyczaj w zakresie od 10 ppm do 10 000 ppm. Jest to metoda bezpośrednia, a niezbędny jod powstaje w trakcie procesu miareczkowania. Nasza renomowana seria odczynników Aquastar® do miareczkowania kulometrycznego metodą Karla Fischera jest dostępna dla komórek miareczkowych z membraną oraz bez niej. Wszystkie nasze odczynniki kulometryczne nie zawierają chloroformu.
- Odczynniki kulometryczne Aquastar® – zalety
- Wysoka dokładność i doskonała precyzja
- Szybkie miareczkowanie i powtarzalne wyniki
- Szybkie kondycjonowanie i stabilny dryft
- Do komory
anodowej i katodowej potrzebny jest tylko jeden odczynnik
- Odczynniki kulometryczne do ogniw bez membrany – nasze odczynniki kulometryczne Aquastar® CombiCoulomat bezfrytowe oraz Aquastar® Anolyte mogą być stosowane do kulometrycznego miareczkowania metodą Karla Fischera w ogniwach bez membrany.
- Odczynniki kulometryczne do komórek z membraną – odczynnik Aquastar® CombiCoulomat z filtrami jest przeznaczony do komórek z membraną, natomiast odczynnik Aquastar® CombiCoulomat bez filtrów może być stosowany zarówno w komórkach z membraną, jak i bez niej. Oba odczynniki zawierają wszystkie składniki reakcji w jednym roztworze i można je dodawać zarówno do komory anodowej, jak i katodowej. Zaletą jest to, że potrzebny jest tylko jeden odczynnik.
- Odczynniki kulometryczne do aldehydów i ketonów – oferujemy również specjalne odczynniki bezmetanolowe do próbek aldehydów i ketonów. Nasze odczynniki Aquastar® Anolyte K i Aquastar® Catholyte K mogą być stosowane do dokładnego oznaczania zawartości wody w próbkach aldehydów i ketonów.
Standardy wodne Aquastar®
Oferta Aquastar® obejmuje szeroki wybór doskonałych wzorców wody przeznaczonych do oznaczania miana, monitorowania urządzeń do analizy metodą Karla Fischera oraz weryfikacji wyników pomiarów. Nasze wzorce wody Aquastar® są certyfikowanymi materiałami odniesienia (CRM) zgodnymi z normą ISO 17034 i są oznaczane przy użyciu zatwierdzonych procedur w naszym laboratorium posiadającym akredytację zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Aby zapewnić przejrzystość, dostarczamy certyfikat analizy dla każdej partii, który służy do dokumentacji w ramach systemu zarządzania jakością (QM).
- Wzorcowe roztwory wody są dostępne w postaci stałej i płynnej. Wzorcowe roztwory wody Aquastar® w ampułkach o różnych stężeniach są przeznaczone do codziennego oznaczania miana oraz kontroli przyrządów. Asortyment uzupełniają specjalne wzorcowe roztwory do metody pieca Karla Fischera, wzorcowy roztwór oleju, a także wzorcowy roztwór laktozy dla sektora farmaceutycznego.
Inteligentne odczynniki do miareczkowania i miareczkowania metodą Karla Fischera
Nasza innowacyjna oferta produktów SmartChemical umożliwia połączenie odczynników, wzorców i titratora. Nasze odczynniki do miareczkowania metodą Karla Fischera Aquastar® oraz wzorce wodne Aquastar®, a także roztwory miareczkowe Titripur® i wzorce miareczkowe Certipur® przesyłają dane bezprzewodowo do miareczkownika. Krótkie dotknięcie tagu RFID (Radio Frequency Identification) SmartChemical, wbudowanego w etykietę, eliminuje błędy transmisji, oszczędza czas, chroni dane i zwiększa wydajność.
Korzyści wynikające z używania produktów SmartChemicals
- Szybki i bezpieczny transfer danych
- Zwiększona wydajność
- Łatwość obsługi i wdrożenia
- Rozszerzone zarządzanie jakością
Powiązane materiały
- Artykuł: Oznaczanie zawartości wody w konopiach indyjskich i konopiach przemysłowych metodą miareczkowania metodą Karla Fischera
Miareczkowanie Karla Fischera zapewnia dokładne oznaczenie zawartości wody w próbkach konopi w porównaniu z metodą strat podczas suszenia.
- Artykuł: Supelco® SmartChemicals do miareczkowania
W przypadku miareczkowania wolumetrycznego i miareczkowania Karla Fischera, dzięki naszemu nowemu SmartChemicals można wyeliminować czasochłonne czynności i błędy, przesyłając dane bezprzewodowo i natychmiast do titratora.
- Broszura: Precyzyjne oznaczanie zawartości wody – odczynniki i wzorce Aquastar® zapewniające dokładne wyniki metodą Karla Fischera
Miareczkowanie metodą Karla Fischera z wykorzystaniem naszych odczynników i wzorców Aquastar® pozwala na łatwe i bardzo dokładne oznaczanie zawartości wody w gazach, cieczach i ciałach stałych. Nie bez powodu żadna inna metoda nie jest tak powszechnie stosowana jak ta: oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera jest szybkie, dokładne i wiarygodne; dlatego też jest to metoda z wyboru w zakresie kontroli jakości i kontroli na etapie produkcji, a także w produkcji oraz badaniach i rozwoju.
- Broszura: Wymóg DEA dotyczący zakupu odczynników Karla Fischera (tylko dla Ameryki Północnej)
Amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA) sprawuje kontrolę nad określonymi substancjami chemicznymi na mocy ustawy o kontroli nielegalnego wykorzystywania substancji chemicznych w kraju z 1993 r. Przed sprzedażą substancji chemicznych podlegających regulacjom DEA firma SigmaAldrich wymaga od klientów wypełnienia formularza „Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser” w odniesieniu do określonych transakcji.
- Porady i wskazówki: Miareczkowanie metodą Karla Fischera – pomiar zawartości wody w próbkach, które nie uwalniają wody z łatwością
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
- Ulotka: Odczynnik anolitowy metodą kulometryczną
Metoda przeznaczona do oznaczania bardzo niskich stężeń wody w próbkach.
- Ulotka: Odczynniki kulometryczne do próbek aldehydów i ketonów
Dokładne wyniki oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera w próbkach zawierających aldehydy lub ketony
- Ulotka: Inteligentne substancje chemiczne
Urządzenia Supelco® SmartTitrants i SmartStandards zapewniają natychmiastowy i płynny transfer danych za pośrednictwem tagów RFID.
- Determination of Water Content in Chloroform, Trichloromethane Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Chloroform, Trichloromethane
- Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
- Determination of Water Content in Dichloromethane, methylene chloride Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Dichloromethane, methylene chloride
- Determination of Water Content in Ethanol Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Ethanol
- Oznaczanie zawartości wody w glicerynie, glicerolu i 1,2,3-propantriolu za pomocą miareczkowania Karla Fischera
Podsumowanie raportu z aplikacji do analizy wilgotności w glicerynie, glicerolu, 1,2,3-propantriolu
- Determination of Water Content in Imidazole Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Imidazole.
- Determination of Water Content in Lyophilisates Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates.
- Determination of Water Content in Methanol Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Methanol
- Determination of Water Content in Tetrahydrofuran Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Tetrahydrofuran
- Determination of Water Content in Xylene Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Xylene