Merck
Strona głównaProduktyKlinika i diagnostykaMembrany o przepływie bocznym
Membrany o przepływie bocznym
Membrany Hi-Flow™ Plus są wybierane do testów diagnostycznych i zestawów, oferując doskonałą spójność i wydajność. Wyjątkowo zoptymalizowane pod kątem testów przepływu bocznego, membrany Hi-Flow™ Plus są produkowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami w porównaniu z innymi membranami przepływu bocznego dostępnymi na rynku i oferują niezrównaną jakość powierzchni. Membrany Hi-Flow™ Plus zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o spójnych wynikach, niezawodnej wydajności z partii na partię, stałych czasach wykonywania testów i ostrych liniach wychwytu / testowania z minimalnym niespecyficznym sygnałem tła. Membrany Hi-Flow™ Plus są odpowiednie dla wszystkich typów testów przepływu bocznego i są dostępne w kilku wygodnych prędkościach i formatach.
Wycięty schematyczny rysunek paska testowego do szybkiego testu przepływu bocznego
Wybór odpowiednich surowców do testu przepływu bocznego
Membrana jest najważniejszym materiałem używanym w pasku testowym przepływu bocznego. Fizyczne i chemiczne atrybuty membrany wpływają na jej właściwości przepływu kapilarnego. Z kolei właściwości przepływu kapilarnego wpływają na osadzanie odczynnika, czułość testu, swoistość testu i spójność linii testowej. Inne właściwości fizyczne membrany wpływają na integrację z gotowymi paskami testowymi. Dowiedz się więcej z naszego przewodnika "Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development", który zapewnia dogłębną analizę kluczowych aspektów projektowania pasków testowych z przepływem bocznym, w szczególności stosowanych materiałów i ich integracji z odczynnikami i procesami produkcyjnymi. Zrozumienie tych zasad pomoże zapewnić ramy dla szybkiego rozwoju testów przepływu bocznego.
Hi-Flow™ Plus Membrane Speeds
Prędkość, z jaką materiał próbki porusza się wzdłuż paska membrany, jest powiązana z kapilarnym natężeniem przepływu membrany. Co więcej, istnieje bezpośrednia korelacja między prędkością a czułością membrany. Zrozumienie tych wymagań umożliwi wybór odpowiedniej membrany do danego zastosowania. Na przykład, można użyć szybko płynących membran Hi-Flow™ Plus 75 do testów, w których szybkość ma krytyczne znaczenie, próbka jest obfita, a czułość nie ma znaczenia. Membrany o wolnym przepływie Hi-Flow™ Plus 180 mogą być używane do testów, w których szybkość jest mniej ważna, próbka jest ograniczona lub wymagana jest wysoka czułość.
Prędkości membran Hi-Flow™ Plus
MembranaSpecyfikacja czasu przepływu kapilarnego** (sek/4 cm)Prędkość przepływuCzułość
HF180180 ± 45NajwolniejszyNajbardziej czuły
HF135135 ± 34
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19NajszybszyNajmniej czuły
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 74
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 74
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 74 wyników
Formaty membran Hi-Flow™ Plus
Produkty Hi-Flow™ Plus Membrane Formats for Lateral Flow Assays na żółtym tle.
Membrany Hi-Flow™ Plus są dostępne w kilku formatach, od arkuszy próbek i rolek rozciętych do celów ewaluacyjnych po rolki wzorcowe luzem rozcięte na żądane szerokości do celów produkcyjnych. Membrany te są również oferowane z różnymi opcjami podłoża w zależności od indywidualnych wymagań testu. Oferowane są również wstępnie zmontowane karty membranowe, zapewniające wydajny i wygodny wybór dla producentów, eliminując potrzebę ręcznego montażu kart do opracowywania lub produkcji szybkich zestawów diagnostycznych i testów.
Hi-Flow™ Plus Variety Sample Sheet Packs
Wygodne pakiety próbek oferują różnorodne arkusze z portfolio membran Hi-Flow™ Plus. Idealne do wyboru i oceny membran we wczesnej fazie projektu rozwoju testu przepływu bocznego.
OpakowaniePodłożeWymiaryIlośćNumer produktu
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1802 mil25 cm x 30.5 cm10 arkuszy/opakowanie (2 arkusze z każdej prędkości)HFSAMPLE02
Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 1804 mil25 cm x 30.5 cm10 arkuszy/opakowanie (2 arkusze z każdej prędkości)HFSAMPLE04
Pakiety arkuszy próbek Hi-Flow™ Plus na żółtym tle.
Pakiety próbek Hi-Flow™ Plus
Pakiety próbek zawierające pięć arkuszy membrany Hi-Flow™ Plus. Idealne do wczesnej fazy rozwoju testów przepływu bocznego.
Nazwa produktuPodłożeWymiaryIlość/PakNumer produktu
Membrana Hi-Flow™ Plus 752 mil25 cm x 30.5 cm5HF07502XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 754 mil25 cm x 30.5 cm5HF07504XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 902 mil25 cm x 30.5 cm5HF09002XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 904 mil25 cm x 30.5 cm5HF09004XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1202 mil25 cm x 30.5 cm5HF12002XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1204 mil25 cm x 30.5 cm5HF12004XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1352 mil25 cm x 30.5 cm5HF13502XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1354 mil25 cm x 30.5 cm5HF13504XSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 180UB25 cm x 30.5 cm5HF180UBXSS
Membrana Hi-Flow™ Plus 1802 mil25 cm x 30.5 arkuszy5HF18002XSS
Hi-Flow™ Plus 180 Membrane4 mil25 cm x 30.5 cm5HF18004XSS
Rolki szczelinowe Hi-Flow™ Plus do testów przepływu bocznego na żółtym tle.
Próbne rolki szczelinowe Hi-Flow™ Plus
Próbne rolki szczelinowe z membraną Hi-Flow™ Plus. Rolki te są przydatne na późniejszych etapach opracowywania testu przepływu bocznego, gdy projekt testu został już ustalony i należy rozpocząć próby skalowania i optymalizacji procesu.
Product NameBackingDimensionsQuantity/RollNumer produktu
Membrana Hi-Flow™ Plus 752 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF0750225
Membrana Hi-Flow™ Plus 754 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF0750425
Membrana Hi-Flow™ Plus 902 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF0900225
Membrana Hi-Flow™ Plus 904 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF0900425
Membrana Hi-Flow™ Plus 1202 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF1200225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1204 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF1200425
Membrana Hi-Flow™ Plus 1352 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF1350225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1354 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF1350425
Membrana Hi-Flow™ Plus 1802 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF1800225
Membrana Hi-Flow™ Plus 1804 mil25 mm szerokości rolki100 mSHF1800425
Hi-Flow™ Plus 180 MembraneUBRolka o szerokości 25 mm100 mSHF180UB25
Hi-Flow™ Plus Membrane Master Rolls for Lateral Flow Assay Manufacturing na żółtym tle.
Membrany Hi-Flow™ Plus do zastosowań produkcyjnych
Membrany Hi-Flow™ Plus do zastosowań produkcyjnych są teraz dostępne do zakupu online w wygodnych opakowaniach.
Rolki szczelinowe Hi-Flow™ Plus o szerokości 20 mm w różnych prędkościach przepływu kapilarnego i 2 opcjach podkładu są oferowane w opakowaniach po 14 sztuk.
Rolki szczelinowe Hi-Flow™ Plus o szerokości 25 mm w różnych prędkościach przepływu kapilarnego i 2 opcjach podkładu są oferowane w opakowaniach po 11 sztuk.
Dostępne do natychmiastowej wysyłki, zapewniają tę samą doskonałą konsystencję i wysoką wydajność membrany, szybko i bez czekania.
Nazwa produktuPodkładWymiaryIlość/RolkaNumer produktu
Hi-Flow™ Plus Membrane 752 milszerokość 20 mmopakowanie 14 rolekBPCKHF07502S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 752 milszerokość szczeliny 25 mmopakowanie 11 rolekBPCKHF07502S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 754 milszerokość szczeliny 20 mmopakowanie 14 rolekBPCKHF07504S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 754 milszerokość szczeliny 25 mmopakowanie 11 rolekBPCKHF07504S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 902 milszerokość szczeliny 20 mmopakowanie 14 rolekBPCKHF09002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 902 milszerokość szczeliny 25 mmopakowanie 11 rolekBPCKHF09002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 904 milszerokość szczeliny 20 mmopakowanie 14 rolekBPCKHF09004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 904 milszerokość szczeliny 25 mmopakowanie 11 rolekBPCKHF09004S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1202 milszerokość szczeliny 20 mmopakowanie 14 rolekBPCKHF12002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1202 milszerokość szczeliny 25 mmopakowanie 11 rolekBPCKHF12002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1204 milslit width 20 mm pack of 14 rollBPCKHF12004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1204 milszerokość szczeliny 25 mm opakowanie 11 rolekBPCKHF12004S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1352 milslit width 20 mm pack of 14&rolekBPCKHF13502S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1352 milszerokość szczeliny 25 mm opakowanie 11 rolekBPCKHF13502S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1354 milszerokość szczeliny 20 mm opakowanie 14 rolekBPCKHF13504S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1354 milszerokość szczeliny 25 mm opakowanie 11 rolekBPCKHF13504S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1802 milszerokość szczeliny 20 mm opakowanie 14 rolekBPCKHF18002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1802 milslit width 25 mm pack of 11 rolkaBPCKHF18002S25
Hi-Flow™ Plus Membrane 1804 milszerokość szczeliny 20 mm opakowanie 14 rolek.BPCKHF18004S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 1804 milszerokość szczeliny 25 mm opakowanie 11 rolekBPCKHF18004S25
Standardowe (20 mm & 25 mm) i niestandardowe szerokości szczelin membran Hi-Flow™ Plus są również dostępne do zamówienia offline jako rolki wzorcowe. Każda rolka wzorcowa ma 30,5 cm szerokości i 100 m długości. W celu ułatwienia obsługi, przed dostawą rolki wzorcowe są cięte na wiele gotowych do użycia rolek szczelinowych o żądanej szerokości. Liczba rolek szczelinowych otrzymanych na zamówienie rolki wzorcowej jest powiązana z wymaganą szerokością rolki szczelinowej. Przykładowo, zamówienie na 1 rolkę wzorcową o wymaganej szerokości szczeliny 18 mm daje 16 rolek szczelinowych.
Prosimy o kontakt z lokalnym opiekunem klienta lub naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania numeru katalogowego dla wybranej membrany i szerokości szczeliny.
Membrany Hi-Flow™ Plus do produkcji - szerokości rolek szczelinowych
Szerokość światła (cm)Rolki światła/Rolka głównaMetry liniowe/100m Rolka głównaStopy liniowe/100m Rolka główna
1.Metry bieżące/100m rolki głównej Stopy bieżące/100m rolki głównej
1.61818005904
1.71717005576
1.81616005248
21414004592
2.21313004264
2.251313004264
2.51111003608
2.54 (1 cal)1111003608
2.81010003280
399002952
3.17599002952
3.299002952
3.588002625
3.81 (1.5 cali)77002297
477002297
4.566001969
4.866001969
555001640
83300984
13.22200656
30.51100238
Karty membranowe Hi-Flow™ Plus do testów przepływu bocznego na żółtym tle.
Karty membranowe Hi-Flow™ Plus
Karty membranowe Hi-Flow™ Plus zapewniają łatwy w użyciu podzespół, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu i zasobów na montaż kart, co zmniejsza i upraszcza proces projektowania i produkcji. Wykorzystując nasze wysokiej jakości membrany Hi-Flow™ Plus, karty te są montowane w bardzo precyzyjny sposób, aby zapewnić stałą wydajność w testach.
Wymiary karty membranowej Hi-Flow™ Plus
Wymiary standardowej karty membranowej Hi-Flow™ Plus
Uwaga: niestandardowe wymiary kart membranowych są również możliwe.
Nazwa produktuWymiary kartyIlość kart/opakowanieNumer produktu
Karty laminowane Millipore z wkładkami antyadhezyjnymi; bez membrany6 cm x 30 cm100HF000MC100
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF0756 cm x 30 cm100HF075MC100
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF0906 cm x 30 cm100HF090MC100
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF1206 cm x 30 cm100HF120MC100
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF1356 cm x 30 cm100HF135MC100
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF1806 cm x 30 cm100HF180MC100
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF0756 cm x 30 cm5HF075MC5PK
HI-Flow™ Plus HF090 Karty membranowe6 cm x 30 cm5HF090MC5PK
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF1206 cm x 30 cm5HF120MC5PK
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF1356 cm x 30 cm5HF135MC5PK
Karty membranowe HI-Flow™ Plus HF1806 cm x 30 cm5HF180MC5PK
SureWick® Pad Materials dla testów przepływu bocznego
Materiały podkładkowe SureWick® są stosowane w testach przepływu bocznego jako podkładki na próbki, absorbenty i koniugaty. Wykonane w 100% z czystego włókna celulozowego podkładki do próbek i chłonne nie zawierają spoiw ani klejów, które mogłyby zakłócać wydajność testu. Podkładki koniugacyjne z włókna szklanego charakteryzują się niską ekstrahowalnością i doskonałą konsystencją.
Produkty te są dostępne w różnych wymiarach i formatach (arkusze, paski i rolki), aby dopasować się do unikalnego zastosowania. Posiadamy w magazynie popularne rozmiary i możemy dostosować te produkty do wymagań wymiarowych urządzenia i procesu produkcyjnego.
OpisFormatWymiaryilość/opakowanienumer produktu
Podkładki diagnostyczne z włókna szklanego GFDXPaski10 mm x 300 mm100GFDX103000
8 mm x 300 mm100GFDX083000
Arkusze20 cm x 30 cm5GFDX20305PK
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20.32 cm x 25.4 cm100GFDX202500
Rolki8 mm x 50 m1GFDX000850
8 mm x 100 m1GFDX000800
10 mm x 50 m1GFDX001050
10 mm x 100 m1GFDX001000
C083 Celulozowe chłonne podkładki do próbekPaski17 mm x 300 mm100CFSP173000
20 mm x 300 mm100CFSP203000
Arkusze20 cm x 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cm100CFSP223000
Rolki17 mm x 100 m1CFSP001700
20 mm x 100 m1CFSP002000
Membrany Hi-Flow™ Plus oraz wkładki SureWick® Conjugate, Sample i Absorbent zapewniają kompletne rozwiązanie dla testów z przepływem bocznym.
Usługi opracowywania testów w przepływie bocznym
Uzyskaj szybkie, specjalistyczne wsparcie w zakresie opracowywania testów IVD, gdy tego potrzebujesz. Odkryj nasze usługi opracowywania testów, aby uzyskać szybki dostęp do porad ekspertów i globalnego wsparcia laboratoryjnego w zakresie opracowywania lub optymalizacji LFA na dowolnym etapie.
Nasze nowe usługi rozwoju testów obejmują:
  • dedykowane, w pełni wyposażone najnowocześniejsze laboratoria
  • globalnie rozmieszczone laboratoria i personel dla szybkiej reakcji regionalnej
  • personel specjalnie przeszkolony do wspierania dowolnej części rozwoju LFA<
  • szeroka, kompleksowa wiedza na temat optymalizacji testów
  • długa historia rozwoju i produkcji wielu surowców i kluczowych komponentów używanych obecnie w IVD
Powiązane zasoby
Strona 1 z 2
Zasoby zewnętrzne
Ukryci producenci testów na COVID-19 - podcast
W tym odcinku Shawn Gaskell omawia membrany kapilarne stosowane w Covid...
Liczba przypadków RSV u dzieci szybko rośnie. Wczesne wykrywanie może pomóc.
Hospitalizacje z powodu wirusa RSV w 2022 r. wzrosły, szczególnie wśród małych dzieci. 