Merck
Strona głównaProduktyKlinika i diagnostykaDiagnostyka tkanekUniwersalne odczynniki do diagnostyki tkanek
Uniwersalne odczynniki do diagnostyki tkanek
Sprzęt laboratoryjny na żółtym tle. Mikroskop znajduje się po prawej stronie. Na lewo od mikroskopu znajduje się szereg szklanych naczyń, w tym probówki w stojaku wypełnione zieloną cieczą obok dwóch kolb, z których jedna zawiera żółtą ciecz, a druga niebieską.
Analiza mikroskopowa składa się z wielu etapów, w tym przygotowania próbki, utrwalania, barwienia, montażu i diagnostyki. Oferujemy kompletny zestaw odczynników do całego procesu diagnostyki komórek i tkanek z niezawodną spójnością między partiami i ścisłą kontrolą jakości zgodną z ISO. 
Zapewniamy odczynniki z certyfikatem CE i rejestracją IVD, dostępne w różnych formatach, w tym gotowe do użycia odczynniki do rutynowych zastosowań w hematologii, histologii, cytologii i bakteriologii. Nasze produkty doskonale nadają się do diagnostyki klinicznej oraz wspierania akredytacji i audytów laboratoryjnych. Ponadto oferujemy ekonomiczne rozmiary opakowań i długie okresy trwałości, które umożliwiają pracę z maksymalną wydajnością.
Środki utrwalające
Utrwalanie to procedura, w której odpowiedni środek utrwalający jest używany do przetwarzania określonej próbki tkanki biologicznej w celu zachowania jej struktury i integralności, a jednocześnie zapobiegania autolizie, rozkładowi i gniciu. Dysponujemy pełną gamą utrwalaczy klasy testowej, w tym kwasem octowym, acetonem, etanolem, metanolem, formaldehydem i roztworem aldehydu glutarowego, a także utrwalaczami w sprayu, takimi jak M-Fix™.
Decalcifiers & Tissue Softeners
Decalcifiers to odczynniki, które są używane do przygotowania próbek kości i innych twardych tkanek w rutynowych procedurach histologicznych do mikroskopii. Oferujemy dwa popularne, gotowe do użycia odczynniki do bezbłędnego odwapniania, OSTEOMOLL®, szybki roztwór odwapniający i OSTEOSOFT®, łagodny roztwór odwapniający, dobrze nadający się do stosowania w laboratoriach diagnostycznych lub badaniach farmaceutycznych.
Embedding Media
.Osadzanie polega na zamknięciu próbek tkanek histologicznych w masie mediów do osadzania, takich jak parafina, żywice syntetyczne lub żelatyna, w celu uzyskania jednolitej jakości sekcji, określonej twardości i jednorodności tkanki oraz umożliwienia jednolitego sekcjonowania.
Oferujemy wysokiej jakości podłoża do zatapiania Histosec® z certyfikatem CE, zawierające selektywne woski parafinowe wzbogacone polimerami, które są dostępne z lub bez entrainera DMSO (dimetylosulfotlenku) do optymalnego zatapiania, idealne do stosowania w histologicznych laboratoriach diagnostycznych.
Rozpuszczalniki do oczyszczania tkanek
Procesy oczyszczania tkanek polegają na zanurzeniu tkanki w roztworach organicznych i wodnych w celu zmniejszenia nieprzezroczystości próbki dla efektywnych badań mikroskopowych. Nasza szeroka gama rozpuszczalników o jakości histologicznej zaspokaja wszystkie potrzeby związane z przetwarzaniem tkanek z zachowaniem spójności między partiami. Oferujemy nasze rozpuszczalniki histologiczne w butelkach z bursztynowego szkła, puszkach z elastyczną wylewką ze stali węglowej i puszkach ze stali węglowej z gwintem NPT, aby zachować długoterminową trwałość.
Mounting Media
Mounting Media to wodne lub niewodne roztwory (o współczynniku załamania światła zbliżonym do szkła), które wiążą szkiełko nakrywkowe, próbkę tkanki i szkiełko mikroskopowe, zapewniając lepszą przejrzystość optyczną w analizie mikroskopowej.
Oferujemy szeroki wybór podłoży do montażu szkiełek dla rutynowych próbek histologicznych, wycinków tkanek barwionych fluorescencyjnie, próbek z peroksydazą lub wycinków tkanek immunohistologicznych z fosfatazą alkaliczną. Dostępne są również podłoża montażowe z jodkiem propidyny (PI) lub 4′,6-diamidyno-2-fenyloindolem (DAPI).
Oferujemy również bardziej ekologiczny produkt alternatywny, Organo/Limonene Mount™, gotowe do użycia podłoże montażowe idealne do przykrywania barwionych tkanek i rozmazów komórkowych, które można odwodnić rozpuszczalnikami organicznymi.
Środki immersyjne
Środki immersyjne to naturalne lub syntetyczne oleiste płyny stosowane pomiędzy powierzchnią próbki a obiektywem mikroskopu do mikroskopii o wysokiej rozdzielczości z obiektywami immersyjnymi (powyżej 40x). Nasze oleje immersyjne oferują doskonałe właściwości refrakcyjne i jednorodność dla optymalnego powiększenia. Co więcej, wszystkie nasze media immersyjne są produktami IVD z certyfikatem CE, doskonale nadającymi się do diagnostyki klinicznej.