Membrany filtracyjne
Powstające w wyniku wytrącania lub rozciągania materiałów polimerowych filtry membranowe są powszechnie stosowane zarówno w przemyśle, jak i w badaniach naukowych. Właściwości filtrów membranowych różnią się znacznie w zależności od składu, obróbki powierzchni i wielkości porów. Wybór idealnego filtra wymaga zrozumienia podstawowych cech. Oferujemy szeroką gamę membran Millipore® i Whatman™ do filtracji.
Charakterystyka filtra membranowego
- Kompatybilność chemiczna: Materiał filtracyjny musi być kompatybilny z chemiczną naturą zarówno filtrowanej cieczy, jak i rozpuszczonych substancji rozpuszczonych, aby uniknąć uszkodzeń strukturalnych.
- Zwilżalność: Membrany hydrofilowe łatwo zwilżają się wodą i są preferowane do filtrowania roztworów wodnych. Membrany hydrofobowe są zalecane do filtracji gazów, rozpuszczalników o niskim napięciu powierzchniowym i odpowietrzania i mogą być zwilżane rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak metanol, umożliwiając przepływ zarówno cieczy wodnych, jak i rozpuszczalników organicznych.
- Rozmiar porów: Rozmiar porów zapewnia wskazanie największej średnicy porów i może być związany ze zdolnością membrany do filtrowania cząstek o określonej wielkości.
- 0,1 µm: usuwanie mykoplazmy
- o 0,20 do 0,22 µm: sterylizacja filtrów i ultranawilżanie roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych (np, HPLC)
- 0,45 µm: klarowanie roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych
- 0.8 µm: usuwanie cząstek gruboziarnistych i bakterii
- 100 µm: usuwanie piasku, węgla aktywnego, żywic perełkowych
- Średnica: Średnica, rozmiar i kształt filtra są wybierane na podstawie urządzenia używanego do filtracji. Filtry tarczowe, filtry strzykawkowe, ekstraktory i urządzenia do filtracji od góry butelki mają określone średnice dla filtrów membranowych.
- Prędkość przepływu: Zdefiniowane jako czas wymagany do przejścia strumienia przepływu przez filtr, natężenie przepływu ma kluczowe znaczenie dla określenia, jak szybko można zakończyć filtrację. Materiał membrany, grubość, porowatość i architektura porów mogą prowadzić do różnic w szybkości przepływu.
- Właściwości optyczne: Podczas wizualnej analizy retentatów, właściwości optyczne membrany muszą być zgodne z metodą obrazowania w celu zapewnienia spójnego tła i zmniejszenia szumów.
- Kolor: Wybór koloru filtra może zapewnić odpowiedni kontrast dla łatwej i wiarygodnej identyfikacji i kwantyfikacji. Czarne filtry zapewniają rozróżnienie między jasnymi cząstkami i mikroorganizmami. Białe filtry zapewniają rozróżnienie między niebieskimi, czerwonymi i ciemniejszymi drobnoustrojami i cząstkami. Zielone filtry oferują tło do oglądania czarnych, białych i bezbarwnych cząstek.
- Spoiwa: Powszechnie stosowane w nietkanych materiałach na bazie włókien, spoiwa zapewniają kształt i wytrzymałość produktu końcowego.
- Organiczne spoiwa zapewniają wyższą wytrzymałość na mokro i mniejsze uwalnianie włókien do filtracji pod wysokim ciśnieniem.
- Spoiwa nieorganiczne zapewniają wysoką stabilność termiczną i chemiczną oraz odporność na degradację mikrobiologiczną w porównaniu do spoiw organicznych.
- Membrany z octanu celulozy są idealne do analiz biologicznych i klinicznych, testów sterylności i pomiarów scyntylacyjnych. Wykazują bardzo niskie powinowactwo do wiązania białek i są zalecane do zastosowań o niskim poziomie wiązania białek. Odporne na rozpuszczalniki i wysoką temperaturę do 180°C, membrany te są odpowiednie do filtracji wodnych hodowli komórkowych i mediów alkoholowych.
- Membrany z azotanu celulozy są zalecane do ogólnych zastosowań filtracyjnych, w tym filtracji buforów i charakteryzują się niskim poziomem ekstrakcji i wąskim rozkładem wielkości porów. Podczas gdy nitroceluloza jest często uważana za kruchą i niestabilną termicznie, filtry te oferują zwiększoną wytrzymałość i elastyczność, a także stabilność termiczną do 121 °C, co pozwala na ich autoklawowanie bez kurczenia się lub utraty integralności. Filtry membranowe z azotanu celulozy charakteryzują się wysokim wiązaniem białek, co może skutkować utratą próbki podczas filtrowania próbek biologicznych.
- Filtry membranowe z mieszanego estru celulozy (MCE) składają się zarówno z octanu celulozy, jak i azotanu celulozy i są biologicznie obojętne, słabo wiążące i stabilne termicznie o wysokiej obciążalności, co czyni je idealnym wyborem do różnych zastosowań filtracyjnych, w tym klarowania roztworów wodnych, liczenia cząstek, filtracji próbek HPLC i analizy mikrobiologicznej. W przypadku zastosowań wymagających ręcznego liczenia cząstek lub kolonii, siatkowana powierzchnia i kontrast kolorów ułatwiają wykrywanie cząstek i minimalizują zmęczenie oczu.
- Membrany polieterosulfonowe (PES) są znane ze swojej stabilności termicznej, trwałości i odporności na roztwory kwaśne i zasadowe. Hydrofilowe membrany polieterosulfonowe (PES) Millipore Express® PLUS są powszechnie stosowane jako alternatywa dla membran celulozowych i oferują szybki przepływ, wysoką pojemność filtracyjną i niskie wiązanie białek przy jednoczesnym zachowaniu retencji bakteryjnej.
- Membrany politetrafluoroetylenowe (PTFE) mają wysoką wytrzymałość i szeroką kompatybilność chemiczną i są powszechnie stosowane do oczyszczania roztworów wodnych, rozpuszczalników organicznych, substancji żrących i agresywnych płynów. Hydrofilowe membrany PTFE są zwykle używane do filtrowania roztworów wodnych, podczas gdy hydrofobowe membrany PTFE są zwykle używane do filtrowania rozpuszczalników organicznych i gazów, a także do monitorowania cząstek.
- Membrany nylonowe i poliamidowe oferują szeroką kompatybilność, wytrzymałość, elastyczność i hydrofilowość przy niskiej ekstrahowalności i są rutynowo stosowane do filtracji roztworów wodnych i organicznych do stosowania w HPLC i innych metodach analitycznych. Mogą wykazywać wysokie wiązanie białek i małych cząsteczek i nie są zalecane do próbek biologicznych.
- Membrany PVDF są wykorzystywane w różnych biomedycznych zastosowaniach badawczych. Dostępne zarówno w formacie hydrofilowym, jak i hydrofobowym, filtry membranowe Durapore® zapewniają wysokie natężenie przepływu i przepustowość, niską ekstrahowalność i szeroką kompatybilność chemiczną. Hydrofilowe membrany Durapore® wykazują bardzo niskie wiązanie białek i są stosowane do filtrowania roztworów białek. Z kolei hydrofobowe membrany Durapore® wykazują wysokie wiązanie białek.
- Membrany z regenerowanej celulozy są hydrofilowe, spontanicznie zwilżają się w wodzie i charakteryzują się silną odpornością chemiczną na filtrowanie zarówno roztworów wodnych, jak i organicznych. Są one powszechnie stosowane do filtrowania rozpuszczalników i roztworów HPLC. Filtry membranowe z regenerowanej celulozy mogą być sterylizowane i charakteryzują się niskim poziomem wiązania białek i ekstrahowalności, co umożliwia ich stosowanie z próbkami biologicznymi.
- Filtry membranowe z poliwęglanu są produkowane z gładkiej, przypominającej szkło folii poliwęglanowej i są zalecane do wszystkich analiz, w których próbka jest oglądana na powierzchni membrany, takich jak mikroskopia optyczna lub elektronowa. Unikalny proces produkcji membran (wytrawianie ścieżek) zapewnia precyzyjną i stałą średnicę porów w celu dokładnego oddzielenia próbki według rozmiaru. Te filtry membranowe są powszechnie stosowane w analizie pierwiastków śladowych i cząstek stałych, analizie grawimetrycznej, analizie wody i ogólnej filtracji.
- Polipropylenowe filtry membranowe i siatkowe charakteryzują się zarówno kompatybilnością z rozpuszczalnikami, jak i stabilnością termiczną. Filtry te idealnie nadają się do ogólnego oczyszczania roztworów i filtracji wstępnej, w tym do redukcji obciążenia biologicznego. Polipropylenowe filtry membranowe i siatkowe Millipore® zapewniają wysoką zdolność zatrzymywania cząstek i zanieczyszczeń, a także niski spadek ciśnienia. Chociaż filtry te są przeznaczone do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi, mogą być również stosowane do filtracji roztworów wodnych, po zwilżeniu alkoholem.
- Filtry z polichlorku winylidenu (PVC) są preferencyjnie stosowane w analizie grawimetrycznej do ilościowego oznaczania cząstek krzemionki, sadzy lub kwarcu w powietrzu. Filtry membranowe Millipore® PVC są produkowane z wysokiej jakości PVC i zostały opracowane do użytku z metodami monitorowania powietrza ASTM, NIOSH i OSHA.
- Filtry membranowe z tlenku glinu są nietoksyczne i kompatybilne z większością rozpuszczalników i roztworów wodnych. Precyzyjna, nieodkształcalna struktura porów o strukturze plastra miodu eliminuje boczne krzyżowanie się porów, zapewniając dokładne odcięcie filtra i wąski rozkład wielkości porów. Te filtry membranowe wykazują niskie wiązanie białek, mają minimalną autofluorescencję, stają się praktycznie przezroczyste po zamoczeniu i wspierają wzrost komórek. Filtry membranowe Whatman™ Anodisc™ są dostępne z połączonym polipropylenowym pierścieniem nośnym, aby umożliwić łatwiejszą obsługę
- Filtry z włókna szklanego są produkowane z borokrzemianowych włókien szklanych i są zwykle używane jako filtry wgłębne do wstępnej filtracji dużych cząstek stałych lub lepkich roztworów. Dodatek spoiwa może poprawić wytrzymałość na mokro w przypadku filtrowania silnie zanieczyszczonych roztworów, ale sprawia, że filtr nie nadaje się do analizy grawimetrycznej lub filtracji gorących gazów ze względu na utratę masy po podgrzaniu. Filtry z włókna szklanego bez żywicy wiążącej mogą być podgrzewane do 500 °C bez utraty masy.
- Filtry z włókna kwarcowego są produkowane z czystych włókien kwarcowych, co zapobiega jakiejkolwiek reakcji filtra powierzchniowego z kwaśnymi gazami. Ze względu na swoją obojętność, filtry z włókna kwarcowego dobrze nadają się do pomiaru stężenia metali ciężkich i małych ilości cząstek. Filtry z włókna kwarcowego wykazują również dobrą stabilność masy i kształtu i są powszechnie stosowane w pobieraniu próbek powietrza i analizie pierwiastków śladowych.
- Filtry membranowe są idealne do zastosowań z agresywnymi płynami i/lub wysokimi temperaturami i są określone w normach Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) do analizy krystalicznej i amorficznej krzemionki, siarczku ołowiu, węglika boru i azbestu chryzotylowego.
Rodzaje membran filtracyjnych
- Filtry membranowe z tlenku glinu są nietoksyczne i kompatybilne z większością rozpuszczalników i roztworów wodnych. Precyzyjna, nieodkształcalna struktura porów o strukturze plastra miodu eliminuje boczne krzyżowanie się porów, zapewniając dokładne odcięcie filtra i wąski rozkład wielkości porów. Te filtry membranowe wykazują niskie wiązanie białek, mają minimalną autofluorescencję, stają się praktycznie przezroczyste po zamoczeniu i wspierają wzrost komórek. Filtry membranowe Whatman™ Anodisc™ są dostępne z połączonym polipropylenowym pierścieniem nośnym, aby umożliwić łatwiejszą obsługę.**
- Membrany z octanu celulozy są idealne do analiz biologicznych i klinicznych, testów sterylności i pomiarów scyntylacyjnych. Wykazują bardzo niskie powinowactwo do wiązania białek i są zalecane do zastosowań o niskim poziomie wiązania białek. Odporne na rozpuszczalniki i wysoką temperaturę do 180°C, membrany te są odpowiednie do filtracji wodnych hodowli komórkowych i mediów alkoholowych.
- Membrany z azotanu celulozy są zalecane do ogólnych zastosowań filtracyjnych, w tym filtracji buforów i charakteryzują się niskim poziomem ekstrakcji i wąskim rozkładem wielkości porów. Podczas gdy nitroceluloza jest często uważana za kruchą i niestabilną termicznie, filtry te oferują zwiększoną wytrzymałość i elastyczność, a także stabilność termiczną do 121 °C, co pozwala na ich autoklawowanie bez kurczenia się lub utraty integralności. Filtry membranowe z azotanu celulozy charakteryzują się wysokim wiązaniem białek, co może skutkować utratą próbki podczas filtrowania próbek biologicznych.
- Filtry z włókna szklanego są produkowane z borokrzemianowych włókien szklanych i są zwykle używane jako filtry wgłębne we wstępnej filtracji dużych cząstek stałych lub lepkich roztworów. Dodanie spoiwa może poprawić wytrzymałość na mokro w przypadku filtrowania silnie zanieczyszczonych roztworów, ale sprawia, że filtr nie nadaje się do analizy grawimetrycznej lub filtracji gorących gazów ze względu na utratę masy po podgrzaniu. Filtry z włókna szklanego bez żywicy wiążącej mogą być podgrzewane do 500 °C bez utraty masy.
- Filtry membranowe z mieszanym estrem celulozy (MCE) składają się zarówno z octanu celulozy, jak i azotanu celulozy i są biologicznie obojętne, słabo wiążące i stabilne termicznie o wysokiej obciążalności, co czyni je idealnym wyborem do różnych zastosowań filtracyjnych, w tym klarowania roztworów wodnych, liczenia cząstek, filtracji próbek HPLC i analizy mikrobiologicznej. W przypadku zastosowań wymagających ręcznego zliczania cząstek lub kolonii, siatkowana powierzchnia i kontrast kolorów ułatwiają wykrywanie cząstek i minimalizują zmęczenie oczu.
- Membrany nylonowe i poliamidowe oferują szeroką kompatybilność, wytrzymałość, elastyczność i hydrofilowość przy niskiej ekstrahowalności i są rutynowo stosowane do filtracji roztworów wodnych i organicznych do stosowania w HPLC i innych metodach analitycznych. Mogą wykazywać wysokie wiązanie białek i małych cząsteczek i nie są zalecane do próbek biologicznych.
- Poliwęglanowe filtry membranowe są produkowane z gładkiej, przypominającej szkło folii poliwęglanowej i są zalecane do wszystkich analiz, w których próbka jest oglądana na powierzchni membrany, takich jak mikroskopia optyczna lub elektronowa. Unikalny proces produkcji membran (wytrawianie ścieżek) zapewnia precyzyjną i stałą średnicę porów w celu dokładnego oddzielenia próbki według rozmiaru. Te filtry membranowe są powszechnie stosowane w analizie pierwiastków śladowych i cząstek stałych, analizie grawimetrycznej, analizie wody i ogólnej filtracji.**
- Membrany polieterosulfonowe (PES) są znane ze swojej stabilności termicznej, trwałości i odporności na roztwory kwaśne i zasadowe. Hydrofilowe membrany polieterosulfonowe (PES) Millipore Express® PLUS są powszechnie stosowane jako alternatywa dla membran celulozowych i oferują szybki przepływ, wysoką pojemność filtracyjną i niskie wiązanie białek przy jednoczesnym zachowaniu retencji bakteryjnej.
- Polipropylenowe filtry membranowe i siatkowe charakteryzują się zarówno kompatybilnością z rozpuszczalnikami, jak i stabilnością termiczną. Filtry te idealnie nadają się do ogólnego oczyszczania roztworów i filtracji wstępnej, w tym do redukcji obciążenia biologicznego. Polipropylenowe filtry membranowe i siatkowe Millipore® zapewniają wysoką zdolność zatrzymywania cząstek i zanieczyszczeń, a także niski spadek ciśnienia. Chociaż filtry te są przeznaczone do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi, mogą być również używane do filtracji roztworów wodnych, po zwilżeniu alkoholem.**
- Membrany politetrafluoroetylenowe (PTFE) mają wysoką wytrzymałość i szeroką kompatybilność chemiczną i są powszechnie stosowane do klarowania roztworów wodnych, rozpuszczalników organicznych, substancji żrących i agresywnych płynów. Hydrofilowe membrany PTFE są zwykle używane do filtrowania roztworów wodnych, podczas gdy hydrofobowe membrany PTFE są zwykle używane do filtrowania rozpuszczalników organicznych i gazów, a także do monitorowania cząstek.
- Filtry z polichlorku winylidenu (PVC) są preferencyjnie używane z analizą grawimetryczną do ilościowego oznaczania cząstek krzemionki, sadzy lub kwarcu w powietrzu. Filtry membranowe Millipore® PVC są produkowane z wysokiej jakości PVC i zostały opracowane do użytku z metodami monitorowania powietrza ASTM, NIOSH i OSHA.**
- Membrany PVDF są wykorzystywane w różnych badaniach biomedycznych. Filtry membranowe Durapore®, dostępne zarówno w wersji hydrofilowej, jak i hydrofobowej, zapewniają wysokie natężenie przepływu i przepustowość, niską zawartość substancji ekstrahowalnych i szeroką kompatybilność chemiczną. Hydrofilowe membrany Durapore® wykazują bardzo niskie wiązanie białek i są stosowane do filtrowania roztworów białek. Z kolei hydrofobowe membrany Durapore® wykazują wysokie wiązanie białek.
- Filtry z włókien kwarcowych są produkowane z czystych włókien kwarcowych, co zapobiega jakiejkolwiek reakcji filtra powierzchniowego z kwaśnymi gazami. Ze względu na swoją obojętność, filtry z włókna kwarcowego dobrze nadają się do pomiaru stężenia metali ciężkich i małych ilości cząstek. Filtry z włókna kwarcowego wykazują również dobrą stabilność masy i kształtu i są powszechnie stosowane do pobierania próbek powietrza i analizy pierwiastków śladowych.**
- Membrany z regenerowanej celulozy są hydrofilowe, spontanicznie zwilżają się w wodzie i charakteryzują się silną odpornością chemiczną na filtrowanie zarówno roztworów wodnych, jak i organicznych. Są one powszechnie stosowane do filtrowania rozpuszczalników i roztworów HPLC. Filtry z membraną z regenerowanej celulozy mogą być sterylizowane i charakteryzują się niskim poziomem wiązania białek i ekstrahowalności, co umożliwia ich stosowanie z próbkami biologicznymi.
- Filtry membranowe ze srebra są idealne do zastosowań obejmujących agresywne płyny i/lub wysokie temperatury i są określone w normach Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) do analizy krystalicznej i amorficznej krzemionki, siarczku ołowiu, węglika boru i azbestu chryzotylowego.
Powiązane zasoby
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
Powiązane materiały wideo