Membrany filtracyjne Millipore®
Produkujemy szeroką gamę membran filtracyjnych o różnych rozmiarach porów i średnicach, dostosowanych do Państwa potrzeb. Niezależnie od tego, czy filtrują Państwo rozpuszczalniki, fazy ruchome czy roztwory do HPLC i innych zastosowań chromatograficznych, czy też pobierają i przygotowują próbki do analizy, filtry Millipore® zapewniają spójną i niezawodną filtrację w metodach analitycznych. Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu dostarczamy wysokiej jakości filtry zapewniające dokładne i spójne wyniki.
Wykorzystujemy bardziej ekologiczne tworzywa sztuczne, wprowadzając do naszych opakowań polimery pochodzące ze źródeł odnawialnych i zmniejszając nasze uzależnienie od tradycyjnych surowców ropopochodnych. Ta zmiana daje nam możliwość zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkcją tworzyw sztucznych. Zgodnie z tymi działaniami produkty membranowe Millipore® są obecnie pakowane przy użyciu materiałów posiadających certyfikat ISCC PLUS.
Produkty
Popularne filtry
Właściwości filtrów membranowych
- Kompatybilność chemiczna: Materiał filtracyjny musi być kompatybilny z właściwościami chemicznymi filtrowanej substancji, aby uniknąć uszkodzeń strukturalnych. Należy uwzględnić zarówno kompatybilność próbek cieczy, jak i rozpuszczonych substancji, które mogą wchodzić w interakcje z membraną.
- Zwilżalność: W przypadku filtracji cieczy membrana musi być zwilżalna przez filtrowany płyn. Membrany hydrofilowe łatwo zwilżają się wodą i są preferowane do filtracji roztworów wodnych. Membrany hydrofobowe są zalecane do filtracji gazów, rozpuszczalników o niskim napięciu powierzchniowym oraz odpowietrzania; mogą być zwilżane w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol, co pozwala na filtrację zarówno cieczy wodnych, jak i rozpuszczalników organicznych.
- Wielkość porów: Wielkość porów wskazuje na największą średnicę porów i może być powiązana ze zdolnością membrany do odfiltrowywania cząstek o określonej wielkości. Punkt pękania pęcherzyka i badanie retencji bakterii to dwie powszechnie stosowane metody pomiaru wielkości porów.
- Średnica: Średnicę, rozmiar i kształt filtra dobiera się w oparciu o aparaturę używaną do filtracji lub pobierania próbek.
- Natężenie przepływu: Definiowane jako czas potrzebny do przepłynięcia strumienia przez filtr, natężenie przepływu można mierzyć dla powietrza lub cieczy. Natężenie przepływu zazwyczaj maleje wraz ze zmniejszaniem się wielkości porów, jednak zmiana materiału membrany, jej grubości, porowatości oraz struktury porów może prowadzić do różnic w natężeniu przepływu.
- Wiązanie analitów: Wiązanie analitów odnosi się do utraty analitów podczas filtracji, co skutkuje otrzymaniem filtratu o składzie molekularnym innym niż oczekiwano. Membrany o ograniczonej funkcjonalności (np. PVDF, PTFE) wykazują bardzo niskie wiązanie analitów, podczas gdy membrany o wyższej funkcjonalności (np. nylon, MCE) wykazują wysoki poziom wiązania analitów.
- Właściwości optyczne: Podczas wizualnej analizy retentatów właściwości optyczne membrany muszą być zgodne z metodą obrazowania, tak aby membrana zapewniała jednolite tło na całej powierzchni próbki i nie powodowała dodatkowego szumu podczas badania.
- Substancje ekstrahowalne: Substancje ekstrahowalne to zanieczyszczenia obecne w końcowym filtracie, które pochodzą z filtra lub urządzenia. Substancje ekstrahowalne z filtra występują w trzech różnych postaciach: jako cząstki materiału filtracyjnego lub cząstki stałe, jako pozostałości chemiczne z procesu produkcyjnego oraz jako substancje chemiczne stosowane do modyfikacji powierzchni, które są wypłukiwane z filtra. Obecność substancji ekstrahowalnych może być również związana z kompatybilnością chemiczną membrany z filtrowanym roztworem. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli membrana nie jest chemicznie kompatybilna z roztworem, w filtracie obserwuje się wyższy poziom substancji ekstrahowalnych.
- Zdolność retencyjna: Zdolność retencyjna to zdolność membrany do zatrzymywania cząstek lub cząsteczek będących przedmiotem zainteresowania.
Filtracja wstępna i filtry głębokościowe
- Filtracja wstępna: Filtracja wstępna wykorzystuje filtry membranowe o dużych porach do usuwania dużych cząstek, takich jak brud lub osad, z próbek przed filtracją za pomocą filtra membranowego o mniejszych porach. Zastosowanie filtracji wstępnej podczas przygotowywania próbek może zapobiec przedwczesnemu zatykaniu się lub zanieczyszczeniu filtra.
- Filtry głębokościowe: Filtry głębokościowe zatrzymują cząstki wewnątrz, a nie na powierzchni filtra. Ze względu na wysoką zdolność zatrzymywania cząstek filtry głębokościowe są często stosowane do filtracji wstępnej.
- Środki wiążące: Powszechnie stosowane w materiałach nietkanych na bazie włókien, środki wiążące nadają kształt i wytrzymałość produktowi końcowemu. Chociaż środki wiążące są rutynowo stosowane w filtrach z włókna szklanego, dodatki te zmniejszają stabilność termiczną i mogą prowadzić do zanieczyszczenia próbki substancjami ekstrahowalnymi.
- Filtry siatkowe: Dzięki dużym i jednolitym porom siatkowa struktura filtrów siatkowych służy do usuwania dużych cząstek stałych (np. komórek, białek, zanieczyszczeń) w celu klarowania roztworów do analizy cząstek stałych.
Włókno szklane
- Zazwyczaj stosowane do filtrowania dużych cząstek lub roztworów lepkich
- Stosowane w filtracji wstępnej, monitorowaniu powietrza, zbieraniu cząstek, liczeniu scyntylacyjnym oraz analizie grawimetrycznej
Mieszane estry celulozy (MCE)
- Wytwarzane z biologicznie obojętnego octanu celulozy i azotanu celulozy
- Najczęściej wybierana membrana ogólnego przeznaczenia
Nylon
- Szeroka kompatybilność chemiczna
- Niska zawartość substancji PFAS ulegających ekstrakcji
Poliwęglan (PCTE)
- Wyraźnie zaznaczone pory i gładka, przezroczysta powierzchnia, idealna do zastosowań w mikroskopii optycznej lub elektronowej
Polieterosulfon (PES)
- Millipore Express® PLUS PES charakteryzuje się wysoką prędkością przepływu i niskim wiązaniem białek
- Stabilność termiczna, trwałość oraz odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Niska zawartość substancji ekstrahowalnych PFAS
Polipropylen
- Wysoka kompatybilność z rozpuszczalnikami i stabilność termiczna
- Niska zawartość substancji PFAS ulegających ekstrakcji
Politetrafluoroetylen (PTFE)
- Wysoka wytrzymałość, niska zawartość substancji ekstrahowalnych, najszersza kompatybilność chemiczna
- PTFE hydrofilowy jest zazwyczaj stosowany do filtrowania roztworów wodnych
- PTFE hydrofobowy jest zazwyczaj stosowany do filtrowania rozpuszczalników organicznych i gazów
Chlorek poliwinylidenu (PVC)
- Stosowany przede wszystkim w analizie grawimetrycznej do oznaczania zawartości krzemionki, sadzy lub cząstek kwarcu w powietrzu
- Powszechnie stosowany w metodach monitorowania powietrza
Fluorek poliwinylidenu (PVDF)
- Hydrofilowy Durapore® PVDF charakteryzuje się najniższym wiązaniem białek
- Hydrofobowy PVDF Durapore® charakteryzuje się wysokim wiązaniem białek
Kwarc
- Brak reakcji filtra powierzchniowego z gazami kwaśnymi
- Obojętny
- Doskonale nadaje się do pomiaru stężeń metali ciężkich i niewielkich ilości cząstek
Srebro
- Wysoka odporność na obciążenia termiczne i agresywne substancje chemiczne
- Niski poziom tła dla czułej analizy dyfrakcji rentgenowskiej.
- Wymagany w wielu znormalizowanych metodach monitorowania powietrza
Membrana Strat-M®
- Syntetyczny model niepochodzący od zwierząt do badań dyfuzji przezskórnej
- Pozwala przewidzieć dyfuzję w ludzkiej skórze bez zmienności między partiami, ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa ani przechowywania
Objętość próbki | Zalecana średnica filtra |
|---|---|
1 – 10 ml | 13 mm |
10–100 ml | 25–33 mm |
100 ml – 1 l | 33 mm – 50 mm |
1 – 8 l | >50 mm |
Wielkość porów | Zastosowanie |
|---|---|
od 0,025 do 0,05 µm | Mikrodializa; analiza pierwiastków śladowych i drobnych cząstek |
0,1 µm | Usuwanie mykoplazm |
0,20 do 0,22 µm | Filtracja sterylizująca i ultroczyszczenie roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych (np. HPLC) |
0,45 µm | Klarowanie roztworów wodnych i rozpuszczalników organicznych |
0,8 µm | Usuwanie gruboziarnistych cząstek stałych oraz bakterii |
10 µm | Usuwanie cząstek widocznych gołym okiem |
100 µm | Usuwanie piasku, węgla aktywnego, żywic kulistych |
Powiązane materiały
- Artykuł: Centrum edukacyjne „Membrane”
Skorzystaj z naszego narzędzia „Centrum wiedzy o membranach”, aby przeglądać i porównywać membrany pod kątem wielkości porów, kompatybilności chemicznej, natężenia przepływu, substancji ekstrahowalnych i innych parametrów.
- Nota aplikacyjna: Charakterystyka hydrofilowych i hydrofobowych filtrów membranowych z polipropylenu
Membrana z hydrofilowego PTFE (politetrafluoroetylenu) stanowi najlepsze rozwiązanie do filtracji próbek i fazy ruchomej w technikach (U)HPLC i LC-MS ze względu na szeroką kompatybilność chemiczną i niską zawartość substancji ekstrahowalnych.
- Karta techniczna: Zgodność chemiczna elementów filtrów
Zgodność materiałów wykorzystywanych do produkcji naszych wyrobów.
- Broszura: Poznaj niezrównaną przewidywalność membrany Strat-M
Model skóry służący do badania i optymalizacji preparatów.
- Podręcznik użytkownika: AD030 – Podręcznik monitorowania cząstek w powietrzu i płynach
Niniejszy podręcznik został opracowany, aby pomóc Państwu w monitorowaniu jakości powietrza i płynów w miejscu pracy.
- Artykuł: Zestaw do testów plamkowych Millipore®: Pobieranie próbek w terenie i analiza zanieczyszczeń
Zestaw do badań punktowych Millipore® to przenośny zestaw służący do pobierania próbek i badania płynów hydraulicznych, chemikaliów luzem, wody kotłowej oraz olejów smarowych. Zestaw zawiera materiały eksploatacyjne wystarczające do przeprowadzenia 100 badań.
- Artykuł: Filtracja retentatu za pomocą jednorazowych zestawów do filtracji próżniowej Millicup™-FLEX
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
- Katalog: Filtry i osprzęt pomocniczy
Nasza obszerna oferta filtrów podstawowych i sprzętu pomocniczego pomogła pokoleniom naukowców osiągnąć nowe kamienie milowe.