Filtry strzykawkowe Millex®
Wyznaczając standardy w dziedzinie filtracji małych objętości (1–200 ml), niezrównana spójność działania sterylnych i niesterylnych filtrów strzykawkowych Millex® w przygotowywaniu próbek doprowadziła do opracowania wielu metod, w których zaleca się ich stosowanie. Nasz kontrolowany proces produkcyjny gwarantuje niezawodną wydajność filtrów. Dzięki zredukowanej utracie próbki wynikającej z minimalnych objętości zatrzymywanych filtrów strzykawkowe Millex® idealnie nadają się do stosowania w różnych zastosowaniach, w tym:
- Przygotowanie próbek do HPLC
- Badania rozpuszczalności
- Próbki trudne do filtrowania, niesterylne
- Filtracja antybiotyków i dodatków do hodowli tkankowych
- Zastosowania medyczne
- Odpowietrzanie i odprowadzanie gazów za pomocą hydrofobowych membran z PTFE
Produkty
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasze narzędzie selektora produktów.
Sterylne filtry strzykawkowe Millex®
- Zastosowania obejmują sterylizację odczynników do hodowli komórkowej, takich jak pożywki do hodowli komórkowej, antybiotyki, suplementy, surowice, wirusy do zakażania oraz inne roztwory biologiczne
- Szybki przepływ i niskie wiązanie przy przygotowywaniu pożywek do hodowli komórkowej z wykorzystaniem membrany polieterosulfonowej (PES) Millipore Express® PLUS
- Membrana Durapore® z PVDF charakteryzuje się najniższym poziomem wiązania w przypadku roztworów bogatych w białka
- Wiele z nich posiada oznaczenie CE i/lub jest zarejestrowanych w FDA do zastosowań medycznych
- Minimalne przedostawanie się zanieczyszczeń do przefiltrowanych roztworów
- Filtry strzykawkowe Millex® o średnicy 50 mm charakteryzują się hydrofobową strukturą chemiczną, co pozwala na filtrację gazów oraz ochronę pomp próżniowych w układzie rurociągowym; można je sterylizować w autoklawie
Niesterylne filtry strzykawkowe Millex®
- Zastosowania obejmują przygotowywanie próbek metodą filtracji do badań rozpuszczalności, HPLC, UHPLC, LC-MS, chromatografii jonowej (IC) oraz ogólnego usuwania cząstek stałych
- Hydrofilowe filtry PTFE Millex® posiadają certyfikat HPLC potwierdzający niską zawartość substancji ekstrahowalnych
- Najlepszy odzysk próbek białkowych dzięki hydrofilowym filtrom strzykawkowym Millex® z PVDF Durapore®
- Nesterylne filtry strzykawkowe Millex® przystosowane do automatyzacji posiadają kopułową obudowę, która zapewnia płynne i niezawodne podawanie w zautomatyzowanych stacjach przygotowywania próbek poprzez wyeliminowanie nakładania się filtrów na stojaku transportowym.
- Niesterylne filtry HPF Millex® zawierają stopniowany filtr wstępny z włókna szklanego do usuwania większych cząstek oraz filtr membranowy o wielkości porów 0,2 µm lub 0,45 µm do filtracji dokładnej. To połączenie filtra wstępnego i membrany zapewnia znacznie większą przepustowość niż standardowe filtry bez mediów filtracji wstępnej, zwłaszcza podczas filtrowania roztworów zawierających cząstki stałe.
- Filtry strzykawkowe Millex® o średnicy 50 mm charakteryzują się hydrofobową strukturą chemiczną, co pozwala na filtrację gazów oraz ochronę pomp próżniowych w układzie rurociągowym
Membrana Durapore® PVDF
- Najniższa adhezja
Membrana Millipore Express® PLUS z polieterosulfonu (PES)
- Wysokie natężenie przepływu i niskie wiązanie białek do przygotowywania pożywek do hodowli komórkowej.
Membrana z PTFE o właściwościach hydrofilowych
- Najniższy poziom substancji ekstrahowalnych metodą HPLC-UV przy najszerszej kompatybilności chemicznej
Membrana z hydrofobowego PTFE
- Doskonała odporność na działanie rozpuszczalników; zastosowania wentylacyjne
Membrana nylonowa
- Szeroka kompatybilność chemiczna
Membrana MCE (mieszane estry celulozy)
- Najczęściej wybierana membrana ogólnego przeznaczenia
Filtr z włókna szklanego
- Oczyszczanie roztworów o wysokim stężeniu cząstek stałych
Jak dobrać filtry Millex® w zależności od objętości próbki | |
|---|---|
| Objętość próbki | Średnica filtra strzykawkowego Millex® |
<1 ml | 4 mm |
1 – 10 ml | 13 mm |
10 – 100 ml | 25–33 mm |
4 – 8 l | 50 mm |
Powiązane materiały
- Artykuł: Filtry strzykawkowe
Answers to common syringe filter selection questions, such as sterile vs non-sterile, how to use, membrane and housing types, and pore size.
- Plakat: Tablica ścienna Millex
Sterylne filtry strzykawkowe Millex® – na których można polegać. Zastosowania badawcze: Sterylna filtracja pożywek do hodowli tkankowych i dodatków / buforów / DMSO / roztworów biologicznych.
- Artykuł: Badanie rozpuszczalności – filtracja
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Artykuł: Badania walidacyjne filtrów w farmaceutycznej kontroli jakości – czynniki wpływające na wiązanie analitu
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Artykuł: Uniwersalne filtry strzykawkowe hydrofilowe: Filtry strzykawkowe Millex® z hydrofilowego PTFE do chromatografii
Filtry strzykawkowe Millex® z hydrofilowego PTFE charakteryzują się szeroką kompatybilnością chemiczną i wysoką wydajnością, co sprawia, że doskonale nadają się do filtracji różnego rodzaju próbek.
Powiązane webinaria
Badania rozpuszczalności in vitro służą do charakteryzowania związków leczniczych na wszystkich etapach ich opracowywania. We wczesnej fazie opracowywania leku badania te pomagają w wyborze konkretnej postaci leku. Podczas produkcji leku stanowią one kluczowy element procesu kontroli jakości i służą do oceny zmian w procesach produkcyjnych lub w składzie preparatu. Aby wyniki badań rozpuszczalności były miarodajne na każdym etapie, zarówno badanie, jak i proces muszą być wiarygodne, spójne, predykcyjne i dokładne.