Podłoża do hodowli drobnoustrojów Surowce
Surowce pożywek hodowlanych są podstawowymi składnikami używanymi do przygotowania własnych preparatów pożywek hodowlanych. Oferujemy szeroką gamę granulowanych i sproszkowanych surowców biologicznych, które obejmują odwodnione surowce, takie jak peptony, agar-agar i ekstrakty, a także dodatki. Są one dostępne w wielu odmianach, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań mikrobiologicznych. Odwodnione surowce dostępne w formie granulatu ułatwiają bezpieczną obsługę i optymalną wydajność. Granulowane surowce powodują mniejsze zanieczyszczenie środowiska laboratoryjnego pyłem i szybko się rozpuszczają, zapewniając optymalne właściwości przepływu. Wszystkie nasze surowce łączą w sobie bezpieczeństwo obsługi i optymalną wydajność. Podstawą ich produkcji są nasze rygorystyczne standardy kontroli i zapewnienia jakości.
Produkty
Agar
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Yeast Extract
for use in microbial growth medium
Agar
suitable for plant cell culture, powder
Sucrose
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Egg yolk tellurite emulsion
pasteurized, 20%, suitable for microbiology
Milk Powder for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Agar
powder, suitable for microbiology
Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy
Color indicator. Supplement in culture media for the microbiological analysis of food and water samples
Emulsja z żółtka jaja
pasteurized, 50%, suitable for microbiology
D-(+)-Trehalose dihydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
M-Gredient® Skim Milk Powder
for Biotechnology and Microbiology
YPD Agar
nonselective for Candida spp., Pichia spp., Saccharomyces spp., & Zygosaccharomyces spp.
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, 11.4-13.9% Total N
M-Gredient® Yeast Extract B1
for Biotechnology and Microbiology
Bile salts
suitable for microbiology
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
Granulated, for Biotechnology and Microbiology
M9 Minimal Salts, 5X
Liquid microbial growth medium
Agar
Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Beef Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Peptony i ekstrakty
Peptony są mieszaniną rozpuszczalnych w wodzie polipeptydów, peptydów, aminokwasów i innych substancji pozostałych po trawieniu materiału białkowego. Jakość peptonu jest określana przez wybrane parametry jakości surowca, trawienia lub hydrolizy. Ekstrakty to naturalne, suszone i oczyszczone ekstrakty z drożdży, roślin i materiałów pochodzenia zwierzęcego, często stosowane jako źródło białek, cukrów i niezbędnych czynników wzrostu. Surowce muszą być przechowywane, aby zapobiec rozwojowi organizmów psujących. Dla naszych klientów dostępne są różne peptony i ekstrakty, które są wykonane z wyselekcjonowanych materiałów wysokiej jakości i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań mikrobiologicznych. Ze względów etycznych i środowiskowych zapewniamy również jeden z największych wyborów peptonów i ekstraktów roślinnych.
Agar-agar
Agar-agar jest używany do przygotowywania stałych pożywek hodowlanych na bazie agaru i jest polisacharydem ściany komórkowej, który tworzy spójność komórkową wodorostów. Idealny agar-agar do zastosowań mikrobiologicznych jest wolny od zanieczyszczeń, bakterii odpornych na ciepło i wszelkich substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. Rodzaje czerwonych alg zawierających agar-agar obejmują Gelidium, Gracilaria, Petrocladia i Anpheltia. Agar-agar produkowany z Gelidium sesquipedale zapewnia najlepszą jakość do celów bakteriologicznych.
Additives
Większość podłoży selektywnych wymaga specjalnych dodatków, aby zapewnić optymalną wydajność izolacji i identyfikacji określonych mikroorganizmów. Zapewniamy dodatkową elastyczność, oferując szeroką gamę dobrze dopasowanych dodatków, takich jak antybiotyki, środki selektywne (np. sole żółci i detergenty), glicerol, cukry, bufory, sole i czynniki wzrostu. Przygotowanie pożywki lub dodanie dodatków jest czasochłonne i może stanowić źródło zanieczyszczenia. Dla Twojej wygody oferujemy również szeroką gamę zarówno granulowanych, jak i sproszkowanych pożywek hodowlanych gotowych do przygotowania.
Powiązane zasoby
- Peptony roślinne i roślinne: Alternatywy dla peptonów pochodzenia zwierzęcego w mikrobiologii
Roślinne peptony roślinne są ściśle pochodzenia niezwierzęcego, więc nie stwarzają ryzyka przenoszenia chorób zwierzęcych i ludzkich, takich jak BSE, do fermentacji i produkowanych materiałów.
- Podstawowe składniki pożywek mikrobiologicznych
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Jakość pożywek do badania żywności i wody
Norma EN ISO 11133:2014 obowiązkowa dla laboratoriów badań mikrobiologicznych, zapewniająca jakość przygotowania i testowania pożywek.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.