Merck
Mikrobiom
Obraz przedstawia anatomiczną ilustrację ludzkiego układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem jelit zaznaczonych na czerwono.
Mikrobiom odnosi się do zbiorczych genomów lub materiału genetycznego wszystkich drobnoustrojów w określonym środowisku, zwanym mikrobiotą. Ludzki mikrobiom opisuje zebrane mikrobiomy ludzkiego ciała, które rezydują głównie w jelitach i które różnią się znacznie w zależności od osoby i różnych miejsc anatomicznych. Czynniki, które mogą wpływać na mikrobiom, obejmują dietę, styl życia, genetykę, miejsce anatomiczne, antybiotyki i patogeny.
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 90
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 90
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 90 wyników
Badania nad mikrobiomem
W rozwijającej się dziedzinie badań nad mikrobiomem naukowcy stają przed wyzwaniem identyfikacji i scharakteryzowania nieznanych drobnoustrojów, które mogą być trudne do wyizolowania, hodowli i badania. Zastosowania analiz mikrobiomu ludzkiego, zwierzęcego i środowiskowego mogą potencjalnie prowadzić do odkrycia nowych produktów terapeutycznych i naturalnych. Nasi naukowcy tworzą nowe rozwiązania, które pomagają hodować i/lub identyfikować mikroby w celu scharakteryzowania społeczności drobnoustrojów.
Aby umożliwić odkrywanie nowych mikrobów, oferujemy:
  • MetaPolyzme do trawienia trudnych mikrobów i izolacji całkowitego DNA
  • Enzymy niezawierające DNA do analizy wolnej od zanieczyszczeń
  • Przeciwciała wysoce specyficzne dla bakterii i składników bakteryjnych
  • Indywidualne standardy DNA i inaktywowane bakterie w celu uniknięcia stronniczości i zwiększenia odtwarzalności
Microbial Media
Mikroorganizmy mają zróżnicowane wymagania żywieniowe, różny metabolizm, są hamowane przez różne związki i często mogą być wykrywane tylko przy użyciu określonych systemów wskaźników. Podłoża selektywne umożliwiają wzrost tylko niektórych gatunków lub szczepów o określonych cechach, podczas gdy nieselektywne podłoża hodowlane promują wzrost szerokiego zakresu organizmów. Pożywki z systemem różnicowania mogą być używane do identyfikacji lub przynajmniej do odróżniania mikroorganizmów od siebie. Do charakterystyki społeczności drobnoustrojów i przygotowania DNA oferujemy szeroką gamę podłoża mikrobiologiczne i surowce.
Microbiome Standards
Technologia sekwencjonowania nowej generacji (NGS) ułatwiła sekwencjonowanie mikrobiologicznego DNA w dużych ilościach, umożliwiając kompleksową analizę próbek mikrobiomu.Aby uniknąć stronniczości i osiągnąć powtarzalność w analizie mikrobiomu, standaryzacja ma kluczowe znaczenie. Standaryzacja jest kluczem do przyszłości mikrobiomu i badań metagenomicznych, które mogą generować dokładne i prawidłowe dane.
Oferujemy rosnącą listę indywidualnych standardów mikrobiomu DNA i inaktywowanych bakterii, które są odpowiednie do PCR, sekwencjonowania i NGS. Te wygodne, gotowe do użycia indywidualne standardy stanowią wartość dodaną, zapewniając specyficzną, dostosowaną kontrolę. Te ekonomiczne standardy wspierają procesy mikrobiomu lub metagenomiki, zwiększając powtarzalność i umożliwiając wiarygodne porównanie wyników z innych laboratoriów.
Antibodies for Microbiome Research
Nasze portfolio przeciwciał do analizy mikrobiomu obejmuje wysoce specyficzne przeciwciała, które wiążą bakterie lub składniki bakteryjne (np. toksyny, unikalne białka i lipopolisacharydy), odpowiednie do różnych zastosowań w wykrywaniu i izolacji określonych bakterii. Kluczowe zastosowania immunodetekcji obejmują ELISA, Western blot (WB), obrazowanie i izolację.
DNA-Free Lytic Enzymes for Microbiome Research
Badanie społeczności drobnoustrojów zostało zrewolucjonizowane w ostatnich latach przez powszechne przyjęcie niezależnych od kultury technik analitycznych, takich jak sekwencjonowanie genów 16S rRNA i metagenomika. Ponieważ zanieczyszczenie DNA podczas przygotowywania próbek jest istotnym czynnikiem zakłócającym te podejścia oparte na sekwencji, odczynniki do ekstrakcji DNA wolne od zanieczyszczeń DNA są niezbędne. Innym poważnym wyzwaniem w przetwarzaniu próbek mikrobiomu jest to, że mikroby są trudne do rozbicia - ściany komórkowe mogą tworzyć kapsułki lub odporne zarodniki podczas przetwarzania. DNA można wyekstrahować z drobnoustrojów za pomocą enzymów lizujących w celu wywołania częściowego tworzenia sferoplastów. Sferoplasty te są następnie poddawane lizie w celu uwolnienia DNA. Oczyszczone enzymy lityczne przechodzą rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić, że będą wolne od zanieczyszczeń DNA, a zatem będą odpowiednie do badań mikrobiomu.
Zestawy do oczyszczania DNA mikrobiomu
W celu zbadania roli mikrobioty w zdrowiu ludzi, zwierząt i środowiska, należy uzyskać dokładne i powtarzalne dane mikrobiologiczne. Istotne jest zatem zastosowanie odpowiedniej metodologii ekstrakcji mikrobiologicznego DNA. Ustalenie optymalnej procedury izolacji DNA ma kluczowe znaczenie dla solidności i powtarzalności wyników, ponieważ nieskuteczna ekstrakcja DNA może skutkować błędną charakterystyką społeczności drobnoustrojów. Nasze zestawy do oczyszczania DNA zapewniają wygodne i szybkie metody izolacji wysokiej jakości DNA drobnoustrojów z różnych próbek.