Merck
Sprzęt i systemy do elektroforezy żelowej kwasów nukleinowych
Niezależnie od tego, czy chcesz sklonować gen, wykryć określoną sekwencję kwasu nukleinowego, czy też oznaczyć ilościowo DNA lub RNA, potrzebujesz kompletnego zestawu narzędzi do analizy genomicznej, które współpracują ze sobą. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości odczynników i chemikaliów do elektroforezy żelowej DNA i RNA oraz blottingu, w tym drabinki DNA i RNA, bufory do ładowania próbek, prefabrykowane żele agarozowe, barwniki do kwasów nukleinowych, nylonowe membrany transferowe, roztwory do hybrydyzacji oraz odczynniki i materiały eksploatacyjne do blottingu Northern i Southern. 
Do czego służy elektroforeza żelowa? Elektroforeza żelowa jest często stosowana do rozdzielania cząsteczek, takich jak białka, DNA i RNA, według ich wielkości. Usprawnij proces elektroforezy żelowej kwasów nukleinowych dzięki naszym systemom do elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini i Midi. Bufory, drabinki, barwniki ładujące i barwniki uzupełniają niezwykle ekonomiczne rozwiązanie do elektroforezy w żelu agarozowym. Charakteryzując się bezprecedensową przepustowością próbek i wszechstronnością eksperymentalną, poznaj pełną listę produktów z linii DirectLoad™ i zoptymalizuj swoje badania nad kwasami nukleinowymi.
System do poziomej elektroforezy żelowej DirectLoad™ Mini i Midi
Cechy systemów do elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini i Midi
Wszystkie systemy do elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini i Midi są dostarczane z szeregiem akcesoriów, a wyraźne oznakowanie na każdym zbiorniku prowadzi do prawidłowego montażu zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi. Każdy system jest dostarczany z komponentami wymaganymi do montażu, a kable elektrod są kompatybilne z dostępnymi zasilaczami mPAGE®. Każde akcesorium jest również dostępne w sprzedaży oddzielnie, zwiększając trwałość każdego systemu dzięki niedrogim częściom zamiennym. Dodatkowe funkcje systemu do elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini i Midi obejmują:
  • Łatwe do kliknięcia, oznaczone kolorami przystawki do bezpiecznego montażu w jednej orientacji.
  • Pokrywa DirectLoad™ odłącza źródło zasilania po zdjęciu dla bezpieczeństwa użytkownika.
  • Tacki na żele DirectLoad™ i tamy na żele wykorzystują szczelną konstrukcję, umożliwiając równoległe przygotowywanie żeli agarozowych.
  • Wiele kombinacji wielkości tacek na żel i rozmiarów żeli maksymalizuje wszechstronność eksperymentów.
  • Grzebienie DirectLoad™ mają regulowaną wysokość i mogą być używane jako prowadnice do ładowania próbek za pomocą pipet jedno- i wielokanałowych.
  • Dostępne są akcesoria zamienne, które wydłużają żywotność systemu.