Niestandardowe oligo DNA i sondy qPCR
Zobacz, jak zamawiać produkty Oligo online.
Oligonukleotydy stanowią podstawę współczesnych badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, od podstawowych badań genomicznych po diagnostykę chorób i terapię. Oprócz ich zastosowania jako standardowych lub wysokowydajnych starterów w PCR, oligonukleotydy są używane jako sondy, w mikromacierzach, w wiązaniu, w testach immunostymulacyjnych, w sekwencjonowaniu Sangera & NGS (bez adapterów), analizach antysensownych i określaniu struktury krystalograficznej rentgenowskiej.
Jako dostawca niestandardowych i wstępnie zaprojektowanych produktów DNA oligo z ponad 35-letnim doświadczeniem, posiadamy najnowocześniejszą technologię, konkurencyjne ceny i ciągłe inwestycje w operacje na całym świecie. Doskonale radzimy sobie z trudnymi konstrukcjami o gwarantowanej jakości i wydajności dzięki naszemu kompleksowemu zrozumieniu bioinformatyki, różnych chemikaliów syntezy i zastrzeżonych wewnętrznych platform inżynieryjnych. Przeprowadzamy regularne kontrole jakości za pomocą MALDI-TOF i Electrospray Ionization (ESI) Mass Spec i OD za pomocą spektroskopii UV i utrzymujemy solidny system zarządzania jakością (QMS).
Odtwórz wideo, aby dowiedzieć się, jak zamawiać produkty Oligo online.
| Produkt | Opis produktu | |
|---|---|---|
| DNA Oligos in Tubes | Niezmodyfikowane i zmodyfikowane oligo do zastosowań obejmujących PCR, sekwencjonowanie i klonowanie | Order |
| DNA Oligos in Plates | Dostarczane w płytkach 96- lub 384-dołkowych z wieloma opcjami formatowania | Zamów |
| GMP Oligos | Custom cGMP Oligos, dostępne z niestandardowymi specyfikacjami, są komercyjnymi Oligos (surowcami) dla MDx i LDT | Request Quote |
| Next-Gen Sequencing Oligos | Niestandardowe uniwersalne i indeksowe (kod kreskowy) oligo-adaptery dla głównych platform sekwencjonowania | Order |
| iScale Oligos™ (mg & g quantity) | Większe ilości dla projektów in vivo, wysokoprzepustowych i komercyjnych | Zamów |
| Long Oligos | Długości oligo DNA od 121 do 180 zasad do budowy genów, tworzenia mikromacierzy i edycji genów CRISPR | Zamów |
| Easy™ Oligos | Normalizowany do 100 µM w stałej cenie | Zamów |
| Pure & Simple Primers | Oczyszczone primery w kasetach w stałej cenie | Zamów |
| WellRED Oligos | Do użytku z systemami analizy genetycznej CEQ/GeXP firmy Beckman Coulter | Order |
| KiCqStart® Primers | Zaprojektowane pary primerów do ilościowego określania ekspresji genów za pomocą SYBR® Green I RT-qPCR | Order |
| KiCqStart® Probe Assays | Zaprojektowane testy sond do ilościowego określania ekspresji genów metodą RT-qPCR | Order |
| .KiCqStart® Primers Gene Arrays | Zaprojektowane pary starterów zorganizowane w grupy genów, które tworzą wspólne rodziny genów | Order |
| Dual-Labeled, Internal-Quenched & Dual-Quenched Probes | Sondy do hydrolizy liniowej używane w teście nukleazy 5' z barwnikami reporterowymi 5' i wygaszaczami na końcu 3', odpowiednio w pozycji wewnętrznej (między zasadami 9 i 10), w pozycji wewnętrznej (między zasadami 9 i 10) i na końcu 3', lub MGB połączone z EDQ na końcu 3' | Zamów |
| Molecular Beacons | Strukturalne sondy hybrydyzacyjne, które nie ulegają degradacji podczas reakcji amplifikacji | Order |
| Sondy LightCycler® | Sondy do podwójnej hybrydyzacji zaprojektowane do użytku w urządzeniach Roche™ LightCycler | Zamów |
STANDARDOWE SPECYFIKACJE OLIGOS DNA I PROBEK QPCR
| .Specyfikacja | |
|---|---|
| Skala | 0.025, 0.05, 0.2, 1.0, 10 i 15 μmoli |
| Oczyszczanie | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE |
| Długość | 10-120 zasad, synteza długich oligo do 180 zasad |
| Backbone | Phosphodiester / Phosphorothioate |
| Wspólne modyfikacje | Amina, tiol, fosforylacja, przekładki PEG, 2'-OMe-RNA, biotyna itp. |
| Barwniki fluorescencyjne | 6-FAM™, TAMRA™, JOE™, TxRd (Sulforhodamine 101-X), WellRED (D2, D3 & D4), HEX™, TET™, barwniki cyjanowe |
| Barwniki niefluorescencyjne | BHQ1™, BHQ2™, Dabcyl |
| Kontrola jakości | Każdy oligo zweryfikowany za pomocą spektrometrii masowej, OD za pomocą spektroskopii UV< |
| Dokumentacja | Certyfikat analizy zawierający wydajność, Tm (temperatura topnienia), MW i μg/OD |
| .Format | Suchy lub w roztworze (znormalizowany) |
| Opakowanie | 2-50 ml probówki, płytki mikrotitracyjne |
Oligo w płytkach do zastosowań wysokoprzepustowych (HTP)
Niezależnie od tego, czy Twoje zastosowanie wymaga kilku czy ponad 100 000 oligo, możemy zapewnić format najlepiej dopasowany do Twojego zastosowania, automatyzacji i systemu LIMS.
Specjalizujemy się w systemach obsługi cieczy do normalizacji stężeń oligonukleotydów w wąskim zakresie. Nasza inwestycja w automatyzację umożliwia szybką dostawę produktów określonych przez klienta, bez względu na to, jak skomplikowane. Badania walidacji wysyłkowej są przeprowadzane na wszystkich kombinacjach płytek i uszczelnień.
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos są idealne do in vivo, wysokowydajnych i diagnostycznych projektów, dla których wymagane są miligramowe i gramowe ilości niestandardowych oligos DNA. Te oligo DNA produkowane w najnowocześniejszych laboratoriach mają wysoką czystość i precyzję, popartą solidnym systemem zarządzania jakością (QMS) i pełną dokumentacją.
Niestandardowe oligo do sekwencjonowania następnej generacji (NGSO)
Niestandardowe uniwersalne i indeksowe sekwencje adapterów są wymagane dla głównych platform sekwencjonowania. Nasze niestandardowe oligosy do sekwencjonowania następnej generacji (NGSO) są produkowane w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić odpowiednią czystość i niskie zanieczyszczenie krzyżowe w celu zaspokojenia potrzeb badawczych, komercyjnych i diagnostyki molekularnej.
Zaprojektowane Primery & qPCR Probes
KiCqStart® Primery, macierze genowe i testy sond
Oferujemy rodzinę wstępnie zaprojektowanych primerów i testów sond do analizy ekspresji genów. Primery KiCqStart® to wstępnie zaprojektowane primery SYBR® Green I do dwuetapowej i jednoetapowej reakcji RT-qPCR. Aby zachować zgodność z MIQE, zostały opracowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych i zwalidowane in silico, aby uniknąć amplifikacji poza celem. Dostępne dla różnych gatunków i rodzin genów, niestandardowe startery PCR, pary starterów i testy można łatwo wyszukiwać i zamawiać online.
Sondy qPCR w czasie rzeczywistym
Oferujemy duży wybór chemii sond dla potrzeb RT-qPCR. Nasze kompleksowe portfolio sond obejmuje sondy podwójnie znakowane, sygnalizatory molekularne, sondy LightCycler® oraz sondy zawierające kwas nukleinowy i/lub MGB:EDQ. Nasze sondy są dostarczane w formacie, który upraszcza planowanie eksperymentów.
Projektowanie testów PCR w czasie rzeczywistym
Usługi projektowania primerów i sond OligoArchitect™
Z przyjemnością oferujemy usługi OligoArchitect™ dla wszystkich wymagań dotyczących projektowania primerów i sond. OligoArchitect™ obejmuje zarówno nasze bezpłatne narzędzie do projektowania online, jak i naszą unikalną usługę konsultacyjną.
Zapoznaj się z naszymi Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools.
Powiązane zasoby
- Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
- Niestandardowe oligosy i sondy qPCR Narzędzia online
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas narzędziach do projektowania sond oligonukleotydowych i qpcr, w tym OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions i OligoEvaluator™: Kalkulator sekwencji oligonukleotydów.
- Niestandardowe oligosy DNA/RNA i zasoby sond qPCR
Przejrzyj zasoby dotyczące niestandardowych oligomerów, oligomerów RNA i sond qPCR, w tym narzędzia online, studia przypadków i często zadawane pytania.
- Stałe zlecenia zakupów niestandardowych Oligo
System śledzenia stałych zleceń zakupów niestandardowych Oligo umożliwia klientom łatwiejsze zarządzanie wydatkami.
- Program płatności RapidRED
Program płatności umożliwia zminimalizowanie formalności i usprawnienie procesu zamawiania online dzięki tylko jednej transakcji zakupu w celu skonfigurowania i wpłacenia środków na konto płatnicze.