Amplifikacja całego genomu
Dostępność wystarczających ilości genomowego DNA ma kluczowe znaczenie dla wielu analiz stosowanych w badaniach zaburzeń u ludzi i zwierząt. W wielu przypadkach źródło DNA jest ograniczone lub dostępne DNA jest uszkodzone lub zdegradowane, co uniemożliwia badaczowi przeprowadzenie kluczowych analiz. Nasza linia produktów Whole Genome Amplification (WGA) zapewnia solidną i dokładną metodę amplifikacji nanogramowych ilości materiału wyjściowego do mikrogramowych wydajności przy minimalnym spadku alleli. Wciąż rozszerzamy naszą linię produktów WGA, aby zaoferować szereg rozwiązań do amplifikacji całego genomu z różnych materiałów wyjściowych, w tym wymazów z policzka, świeżych próbek tkanek, zamrożonych próbek tkanek, kart krwi, krwi obwodowej i tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE). Technologia WGA umożliwia unieśmiertelnienie ograniczonej próbki, zapewniając badaczom możliwość przeprowadzenia wszystkich pożądanych analiz na jednej próbce DNA.
Produkty
Powiązane zasoby
- Saliva DNA Extraction & WGA Amplification
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
- Whole Genome Amplification from Serum or Plasma Protocol
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
- Animal Tissue DNA-Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
- Protokół ekstrakcji roślinnego DNA i amplifikacji WGA
GenomePlex® Whole Genome Amplification został użyty do amplifikacji genomowego DNA z soi, kukurydzy, pomidora, jeżówki purpurowej i żeń-szenia.
- Blood Card - WGA Protocol
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
- Extraction & Amplification of Whole Blood Using WGA-Protocol
Simple DNA isolation protocol from whole blood samples for genomic analysis, followed by GenomePlex® amplification.
- Protokół ekstrakcji policzkowego DNA i amplifikacji WGA
Niniejszy protokół zapewnia prostą i wygodną metodę izolacji, amplifikacji i oczyszczania genomowego DNA z wymazów z policzka. Wymazy z policzka są wygodną metodą pozyskiwania próbek DNA.
Zestawy do amplifikacji całego genomu (WGA)
Testy i charakterystyka genomu stały się ważnym narzędziem do zrozumienia systemów biologicznych. Często taka analiza jest utrudniona przez liczbę próbek do zbadania i dostępność wystarczających ilości genomowego DNA. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku rzadkich i zarchiwizowanych źródeł DNA. Zestawy GenomePlex® Whole Genome Amplification (WGA) zostały opracowane do stosowania jako wysokowydajny system do szybkiej i wysoce reprezentatywnej amplifikacji genomowego DNA ze śladowych ilości materiału wyjściowego.
Zestawy GenomePlex® WGA wykorzystują opatentowaną technologię amplifikacji opartą na losowej fragmentacji genomowego DNA i konwersji powstałych małych fragmentów do amplifikowalnych metodą PCR cząsteczek OmniPlex® Library otoczonych uniwersalnymi miejscami primingu. Biblioteka OmniPlex® jest następnie amplifikowana przy użyciu uniwersalnych starterów oligonukleotydowych i ograniczonej liczby cykli. Zestawy GenomePlex® WGA wymagają nanogramowych ilości genomowego DNA z wydajnością 5-10 µg po PCR. System ten jest odpowiedni dla różnych oczyszczonych próbek DNA, w tym krwi pełnej, kart krwi, wymazów z policzka, źródeł roślinnych i utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbek tkanek.
Strategie amplifikacji całego genomu pojedynczej komórki
GenomePlex®. Single Cell Whole Genome Amplification Kit (WGA4) jest przeznaczony do amplifikacji genomu pojedynczej komórki, co skutkuje milionkrotną amplifikacją dającą mikrogramowe ilości genomowego DNA. Tradycyjne metody amplifikacji całego genomu pojedynczej komórki dają niewystarczające ilości ze znaczną tendencyjną reprezentacją. Jednak technologia GenomePlex® zapewnia wydajność amplifikacji przy użyciu polimerazy DNA WGA. Zestaw Single Cell WGA zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do lizy komórek i późniejszej amplifikacji całego genomu.
Zestaw Single Cell WGA został zwalidowany w wielu dalszych zastosowaniach i nadaje się do amplifikacji z różnych źródeł, w tym roślin, komórek utrwalonych na poliwęglanie, limfocytów, komórek raka nerki, komórek nabłonkowych, komórek białaczkowych i komórek owodniowych fibroblastów. Amplifikowany genom jest kompatybilny z wieloma aplikacjami, w tym z porównawczą hybrydyzacją genomową (CGH), analizą mikrosatelitarną/STR, analizą SNP, QPCR i innymi analizami genotypowania.
Amplifikacja całego transkryptomu
Zestawy do amplifikacji całego transkryptomu (WTA) zostały opracowane w celu wygenerowania wystarczającej docelowych transkryptów z niewielkich ilości RNA. Skuteczna WTA wymaga dokładnej replikacji reprezentatywnych transkryptów obecnych w próbce - bez porzucania lub stronniczości określonych mRNA. Nasze zestawy WTA zapewniają dokładną, szybką i prostą metodę amplifikacji całkowitego RNA z różnych źródeł w tym krwi, utrwalonych i zamrożonych tkanek, hodowli komórkowych, sortowanych komórek FACS, roślin i mikroorganizmów.Dodatkowo, WTA (WTA1, WTA2, SeqR) zapewniają szybką amplifikację całkowitego RNA w czasie krótszym niż 4 godziny bez 3'-bias. Amplifikowany RNA (cDNA) nadaje się do qPCR, analizy mikromacierzy i tradycyjnego klonowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź nasze WTA1, WTA2, lub SeqR strony produktów.
SeqPlex-I Zestawy do amplifikacji DNA i RNA dla Illumina® Sekwencjonowanie następnej generacji
Zestawy do amplifikacji DNA i RNA SeqPlex-I do amplifikacji całego genomu (WGA) i amplifikacji całego transkryptomu (WTA) zostały zaprojektowane w celu ułatwienia sekwencjonowania następnej generacji (NGS) Illumina® z bardzo małych ilości lub zdegradowanego/wysoko pofragmentowanego DNA i RNA. Zarówno zestawy WGA, jak i WTA wykorzystują zastrzeżoną technologię opartą na losowym primingu genomowego DNA lub RNA i konwersji powstałych małych fragmentów do cząsteczek biblioteki amplifikowalnych metodą PCR, otoczonych uniwersalnymi miejscami primingu. Zestawy SeqPlex-I WGA i WTA umożliwiają łatwą amplifikację ograniczonych próbek wyjściowych w celu wygodnego bezpośredniego wprowadzenia ich do komórek przepływowych NGS firmy Illumina®, umożliwiając przyspieszenie kolejnego wielkiego odkrycia.