Produkty Roche Life Science
Przełomowe odkrycia są napędzane nie tylko przez dociekliwość i wnikliwy wgląd w procesy biologiczne, ale także przez obecnie dostępne narzędzia molekularne. Postęp w badaniach często wymaga wieloaspektowego podejścia wykorzystującego genomikę, proteomikę i analizy komórkowe. Aby umożliwić dokonanie kolejnego odkrycia, oferujemy wyłącznie kompletne portfolio odczynników biochemicznych Roche, a także szeroką gamę produktów do qPCR i oczyszczania kwasów nukleinowych. Dzięki duchowi innowacji opartej na współpracy, nasze partnerstwo z Roche obejmuje nasze bogate dziedzictwo i dążenie do ciągłej doskonałości jakości produktów, aby naprawdę oferować płynne doświadczenie i światowej klasy zestaw zaawansowanych narzędzi molekularnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej wyjątkowej współpracy z firmą Roche, odwiedź naszą stronę umowy dystrybucyjnej Roche.
Przegląd sekcji
Produkty
Jako pionierzy i obecni liderzy w dziedzinie PCR, Roche Oczyszczanie kwasów nukleinowych, produkty PCR i qPCR dają pewność, że badania są ważne od samego początku. Dodatkowo, nasz zestaw odczynników do Transfekcja DNA, izolacja komórek i analizy funkcji oraz nasze białka Inhibitory proteaz i fosfataz zapewniają kompleksowe rozwiązania w całym procesie ekspresji genów i białek. Zapraszamy do zapoznania się z naszą połączoną ofertą i odkrycia, w jaki sposób możemy pomóc w dokonaniu kolejnego odkrycia.
Badania genomiczne
PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qOdczynniki i protokoły do PCR i znakowania DIG
Niezbędna technika w praktycznie każdym laboratorium biologii molekularnej, reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest łatwą i niedrogą metodą amplifikacji określonych fragmentów DNA o kilka rzędów wielkości. Nasze specjalistyczne zestawy zostały zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań PCR.Umożliwiając konfigurację reakcji PCR w temperaturze pokojowej za pomocą odczynników PCR z gorącym startem, FastStart™ Taq DNA Polymerase jest również kompatybilny ze zautomatyzowanymi konfiguracjami.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz produktów Kapa Biosystems PCR do ekstrakcji i amplifikacji DNA, czy też produktów Kapa qPCR i qRT-PCR wykorzystujących odczynniki SYBR® Green, zaspokoimy Twoje potrzeby w zakresie PCR.Odczynnik qPCR na bazie SYBR® Green wykorzystuje barwnik fluorescencyjny, który wiąże się z dwuniciowymi cząsteczkami DNA w celu dla badaczy ilościowego określenia ilości DNA, które zostało amplifikowane.Odczynniki qPCR oparte na sondach, takie jak FastStart™ Universal Probe Master (ROX), są odpowiednie do stosowania we wszystkich urządzeniach do PCR w czasie rzeczywistym, które normalizują z ROX.Do zastosowań RT-PCR/qRT-PCR, Transcriptor One-Step RT-PCR Kit jest przeznaczony do szybkiej, czułej i specyficznej analizy RNA w punkcie końcowym RT-PCR. Dodatkowe zastosowania znakowania kwasów nukleinowych są łatwo spełniane dzięki DIG-System do hybrydyzacji membranowej i in situ potrzeb hybrydyzacji.
Analiza proteomiczna
Odczynniki i protokoły do stabilizacji białek
.Niezbędne jest zapobieganie degradacji lub agregacji białka będącego przedmiotem zainteresowania, ponieważ czynniki te prawdopodobnie negatywnie wpłyną na ogólną strukturę i funkcjonalność białka.Można to osiągnąć poprzez dodanie inhibitorów proteaz i fosfataz do buforów i roztworów. Powszechnie cytowane, cOmplete™ i Inhibitory proteaz i fosfataz PhosSTOP™ firmy Roche to łatwe w użyciu, elastyczne preparaty w postaci tabletek, które hamują odpowiednio szeroki zakres proteaz i fosfataz.Dzięki koktajlowi inhibitorów proteaz cOmplete™, każda z rozpuszczalnych w wodzie tabletek zawiera szeroką mieszankę inhibitorów proteaz metaloproteaz, seryn i cystein, aby zapewnić ochronę białek wyizolowanych z niemal każdej tkanki lub komórki. Dodatkowo, Koktajl inhibitorów fosfatazy PhosSTOP™ tabletka zapewnia szybko rozpuszczającą się, rozpuszczalną w wodzie formułę, która zawiera zastrzeżoną mieszankę inhibitorów fosfatazy kwaśnej i zasadowej, inhibitorów fosfatazy serynowej/treoninowej i inhibitorów fosfatazy białkowej tyrozyny.
Badania nad komórkami
Funkcja komórek, izolacja komórek oraz odczynniki i protokoły do transfekcji
Badania nad komórkami polegają na wprowadzeniu DNA lub komórek do organizmu.Obejmujące wprowadzenie DNA lub RNA do komórek eukariotycznych, transfekcja jest szeroko stosowaną techniką badania i modulacji ekspresji genów. Stworzone w celu zapewnienia wysokiej wydajności transfekcji, łatwości użycia i powtarzalności, odczynniki do transfekcji X-tremeGENE™ zapewniają zwiększoną żywotność komórek i bardziej fizjologiczne wyniki zarówno w przypadku transfekcji, jak i odczynników siRNA do obniżania ekspresji genów. Podczas gdy wiele technik jest wykorzystywanych do generowania danych z heterogenicznych populacji komórek, często bardziej pouczające jest oddzielanie i analizowanie poszczególnych podtypów komórek. Kolagenaza i Liberase™ Research Grade enzymy nadają się do stosowania z szerokim zakresem typów komórek i tkanek.Ponadto zrozumienie funkcji komórkowych jest również bardzo przydatne do oceny zdrowia komórek lub sugerowania, czy potencjalny kandydat na lek może być cytotoksyczny. Portfolio odczynników biochemicznych Roche obejmuje zoptymalizowane zestawy ELISA do pomiaru proliferacji i śmierci komórek.
Partnerzy w zakresie sprzętu laboratoryjnego
Jesteśmy dumni, że możemy współpracować ze znanymi firmami, aby dostarczać najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny. Nasi partnerzy w zakresie sprzętu laboratoryjnego to między innymi Brand®, Corning®, Cytiva™ i Eppendorf® portfolio produktów. Zapoznaj się z tymi portfolio produktów, aby znaleźć odpowiedni produkt dla swoich potrzeb laboratoryjnych.
Brand® GmbH i BrandTech® wyroby szklane i plastikowe, laboratoryjne rozwiązania do przechowywania, dozowniki butelkowe, pipety i końcówki do pipet, kuwety oraz materiały eksploatacyjne do hodowli komórkowych i PCR dla laboratoriów.
Szklane i plastikowe naczynia laboratoryjne marki Corning®, membrany filtracyjne, materiały do hodowli komórkowych i sprzęt dla nauk przyrodniczych.
Produkty Cytiva™ do badań nad odkrywaniem leków i produkcji bioprocesów terapeutycznych, w tym laboratoryjne produkty filtracyjne Whatman®, kolumny chromatograficzne i żywice Amersham™, odczynniki do hodowli tkankowych oraz produkty do przygotowywania próbek białek, blottingu i analizy.
Rurki stożkowe i mikrostożkowe, pipety i końcówki do pipet, dozowniki, wirówki, płytki do mikromiareczkowania, mieszalniki, spektrometry i sprzęt PCR dla laboratoriów marki Eppendorf®.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Przewodnik po dysocjacji tkanek: Typy enzymów kolagenazy, dyspazy i liberazy
Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- Roche PCR Reagents and PCR Protocols
Comprehensive selection guide to Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents and their applications.
- Roche Protein Stabilization Reagents
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
- Metody znakowania digoksygeniną (DIG)
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
- X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Explore our X-tremeGENE™ transfection reagent recommendations guide for the cell type and application best suited for your specific needs.
- Hot Start PCR
Celem Hot Start PCR jest zahamowanie reakcji PCR w celu zmniejszenia niespecyficznej amplifikacji, zapobiegania tworzeniu się dimerów starterów i zwiększenia wydajności produktu.