Wysokiej jakości surowce w postaci granulatu
Materiały sypkie często wykazują skłonność do zbrylania się, tworzenia grudek i pylenia, co może negatywnie wpływać na wydajność i bezpieczeństwo procesu. Surowce granulowane charakteryzują się lepszą sypkością oraz mniejszym prawdopodobieństwem zbrylania się i pylenia, co przekłada się na łatwiejszą obsługę i lepszą przetwarzalność.
Nasza oferta wysokiej jakości materiałów granulowanych została specjalnie opracowana w celu zminimalizowania przerw w procesie, odchyleń jakościowych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa operatorów. Niezależnie od tego, czy opracowują Państwo leki generyczne, czy nowe preparaty, nasze granulowane surowce mogą zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo procesu – zwłaszcza w przypadku produkcji na dużą skalę, gdzie wydajność ma kluczowe znaczenie.
Najważniejsze zalety i cechy
Mniejsze zbrylanie, lepsza przetwarzalność
Mniejsza skłonność do zbrylania się lub tworzenia grudek, co poprawia przetwarzalność, łatwość obsługi oraz właściwości sypkości.
Zwiększone bezpieczeństwo operatorów
Łatwiejsza i bezpieczniejsza obsługa, a także mniejsze pylenie w porównaniu z proszkiem luzem.
Zgodny z wieloma farmakopeami, o niskiej zawartości endotoksyn
Oferta produktów Emprove® Expert, charakteryzująca się zgodnością z wieloma kompendiami oraz niskim poziomem endotoksyn, przeznaczona do zastosowań wysokiego ryzyka.
Technologia stosowana w produkcji granulowanych surowców: granulacja na sucho
Nasze surowce są wytwarzane w procesie granulacji na sucho – a konkretnie poprzez zagęszczanie walcowe – co pozwala zachować naturalne właściwości surowca. Granulacja na sucho polega na zagęszczaniu materiałów wyłącznie za pomocą siły ściskającej, bez użycia wody ani dodatków, dzięki czemu ta metoda jest szczególnie odpowiednia dla materiałów wrażliwych na ciepło i wilgoć. Granulacja poprawia właściwości przepływowe surowca i zmniejsza skłonność do zbrylania się lub tworzenia grudek w porównaniu z niegranulowanym proszkiem luzem. Dzięki zastosowaniu tego sprawdzonego procesu zagęszczania możemy oferować materiały granulowane, które przewyższają materiały proszkowe pod względem przetwarzalności, wydajności i łatwości obsługi, a jednocześnie spełniają najwyższe standardy jakości.
Portfolio Emprove® Expert: Spełnianie wymogów regulacyjnych dotyczących zastosowań wysokiego ryzyka
Nasze zaangażowanie w rozwój branży farmaceutycznej wspiera program Emprove®, który zapewnia kompleksową dokumentację przyspieszającą wprowadzenie produktu na rynek. W przypadku zastosowań wysokiego ryzyka, takich jak podawanie pozajelitowe, nasze portfolio substancji pomocniczych Emprove® Expert sprawdza się szczególnie dobrze, ponieważ charakteryzuje się określonymi niskimi poziomami endotoksyn i obciążenia biologicznego, co wspiera działania mające na celu ograniczenie ryzyka.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie surowce w postaci granulatu stosuje się w produkcji farmaceutycznej?
Materiały granulowane są szczególnie przydatne, gdy materiały proszkowe mają tendencję do zbrylania się podczas przechowywania, wykazują słabe właściwości sypkości i sklejają się. Zwłaszcza w przypadku przechowywania dużych ilości materiału przez dłuższy czas zbrylanie i tworzenie grudek może stanowić poważny problem dla przetwarzalności oraz bezpieczeństwa operatorów. Zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych materiałów, w przypadku których producenci płynnych postaci leków z branży farmaceutycznej i biofarmaceutycznej odnoszą największe korzyści z granulacji: siarczan amonu, glicyna, chlorek potasu, trihydrat octanu sodu, chlorek sodu, dihydrat diwodorofosforanu sodu, heptahydrat wodorofosforanu disodowego oraz mocznik — wszystkie one wykazują lepsze właściwości w porównaniu z ich niegranulowanymi odpowiednikami. Ponieważ nieustannie dążymy do ulepszania naszej oferty, asortyment materiałów granulowanych może w przyszłości ulec rozszerzeniu.
W jaki sposób granulowane substancje chemiczne poprawiają wydajność procesu w porównaniu z proszkami?
W porównaniu ze standardowym materiałem sypkim w postaci proszku produkty granulowane charakteryzują się lepszą sypkością oraz mniejszą skłonnością do zbrylania się, co przekłada się na łatwiejszą obsługę i większe bezpieczeństwo operatorów. Natomiast zbrylony materiał może stanowić ogromne wyzwanie podczas ważenia lub podawania do procesu, ponieważ najpierw konieczne jest rozbicie bloków. Powoduje to nie tylko częste opóźnienia, ale może również skutkować urazami operatorów. Chociaż radzenie sobie z zbryłym materiałem może być łatwiejsze na etapie rozwoju na małą skalę (choć nadal jest to uciążliwe), w produkcji na dużą skalę może to prowadzić do zakłóceń w procesie. Ponadto materiały granulowane wytwarzają mniej pyłu, co dodatkowo poprawia bezpieczeństwo operatorów. Obejrzyj nasze webinarium „Rozwiązywanie wyzwań związanych z transportem surowców poprzez granulację na sucho”, aby dowiedzieć się więcej o ryzyku zbrylania się.
Jaka jest różnica między materiałami granulowanymi a niegranulowanymi?
Z chemicznego punktu widzenia materiał w postaci proszku i nasz materiał granulowany są identyczne, ponieważ podczas procesu zagęszczania suchego proszku – który jest delikatny i nie wymaga stosowania wysokich temperatur – nie dodaje się żadnych dodatków. Jednak właściwości fizyczne materiału granulowanego różnią się od właściwości pierwotnej postaci proszkowej; materiał granulowany charakteryzuje się większym rozmiarem cząstek i lepszą sypkością.
Jakie są zalety stosowania materiałów granulowanych w produkcji farmaceutycznej i biofarmaceutycznej?
Do głównych zalet granulowanych surowców należą: znacznie mniejsza skłonność do zbrylania się, lepsza obsługa i przetwarzalność oraz większe bezpieczeństwo operatorów dzięki mniejszemu pyleniu i wyeliminowaniu konieczności ręcznego rozbijania zbrylonych brył. Skutkuje to płynniejszym przebiegiem procesu i pomaga uniknąć opóźnień oraz zakłóceń w pracy.
Ponadto wszystkie nasze substancje chemiczne z serii Emprove® są dostarczane wraz z kompleksową dokumentacją techniczną, regulacyjną i dotyczącą dostaw, co ułatwia ocenę ryzyka i składanie wniosków regulacyjnych. Nasze produkty z serii Emprove® Expert charakteryzują się określonymi, niskimi poziomami endotoksyn i mikroorganizmów, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wysokiego ryzyka.
Powiązane dokumenty
- Flyer: Granulated Materials
Find information on our portfolio of granulated raw materials and their benefits, including less caking and improved process efficiency.
- White Paper: Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling
Download this white paper to learn more about the benefits of granulated raw materials over powder materials, including comparison case studies.
- Raw Materials for Biopharmaceutical Manufacturing Handbook
Learn more about our offering of raw materials and excipients for upstream, downstream, and formulation as well as regulatory hot topics.
Powiązane artykuły
- Facilitate Handling of Bulk Powders with Dry Granulation
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
- Improving the Handling and Safety of Pharmaceutical Raw Materials Through Dry Granulation
This article discusses how proper granulation can address the typical handling challenges of dry raw ingredients in pharmaceutical manufacturing.
Powiązane webinaria
Dowiedz się, w jaki sposób granulacja na sucho zapobiega zbrylaniu się i tworzeniu grudek, poprawia przepływ surowca, przyspiesza produkcję oraz zwiększa bezpieczeństwo operatorów.