Filtry wstępne i kontrola obciążenia biologicznego
Filtry wstępne to ekonomiczna i sprawdzona technologia stosowana w całym procesie biotechnologicznym w celu usuwania cząstek stałych, zmniejszania obciążenia biologicznego oraz poprawy wydajności przetwarzania. Nasza oferta filtrów wstępnych obejmuje:
- Filtry wstępne z membraną Milligard® PES: filtry kompatybilne z promieniowaniem gamma, redukujące obciążenie biologiczne, objęte programem Emprove® i stanowiące najlepszy wybór dla większości zastosowań farmaceutycznych i biofarmaceutycznych.
- Filtry wstępne PolySep™ II lub Milligard®: kompatybilne z autoklawem i mogą zapewnić wydajność wymaganą w bardziej wymagających zastosowaniach.
Wszystkie filtry wstępne:
- Dostępne w wielu rozmiarach porów, co zapewnia wydajną filtrację różnych strumieni procesowych
- Dostępne w formatach OptiScale® w celu wydajnego testowania i skalowania
- Dostępne w formatach kapsułkowych i kartridżowych z wieloma opcjami połączeń, co zapewnia niezawodne skalowanie od przetwarzania laboratoryjnego do przemysłowego
Aby uzyskać pomoc w doborze odpowiedniego filtra do danego procesu, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po produktach.
Filtry Milligard® PES
Filtry Milligard® PES są wyposażone w membrany z polieterosulfonu (PES) o trzech rozmiarach porów. Te filtry wstępne zwiększają wydajność filtrów sterylizujących lub chronią urządzenia przed zanieczyszczeniami cząsteczkowymi. Mogą być również stosowane jako samodzielne filtry redukujące obciążenie biologiczne na etapach przetwarzania, które mogą nie wymagać filtra sterylizującego.
Kluczowe zalety
- Potwierdzone właściwości redukujące obciążenie biologiczne (nominalnie 1,2/0,2 µm, tylko 1,2/0,45 µm)
- Szybki przepływ i wysoka wydajność
- Dostępne w formatach kompatybilnych z promieniowaniem gamma, które można zintegrować z zestawami jednorazowego użytku Mobius®
- Dostępne w formatach kapsułek i wkładów
- Wspierane przez program Emprove®
Filtry PolySep™ II
- Mieszanka mikrowłókien ze szkła borokrzemowego i mieszanych estrów celulozy.
- Rozmiary porów: 1,0/0,2/0,1 μm, 1,0/0,2 μm, 1,0/0,5 μm, 1,0/1,2 μm, 2,0/1,2 μm.
- Filtry wstępne o dużej wydajności do usuwania cząstek z zanieczyszczonych, lepkich i trudnych strumieni.
- Dostępne zarówno w wersji kapsułkowej, jak i wkładowej.
Filtry Milligard®
- Mieszane estry celulozy na siatce poliestrowej.
- Rozmiary porów: 0,2 μm, 0,5 μm, 1,2 μm, 0,5/0,2 μm, 1,2/0,5 μm.
- Filtry wstępne o wysokiej zdolności zatrzymywania cząstek, przeznaczone do stosowania przed filtrami sterylizującymi.
- Dostępne zarówno w wersji kapsułkowej, jak i wkładowej.
Nasza nota techniczna przedstawia porównawczą wydajność filtrów Milligard® PES z filtrami Polysep™ II i Milligard®.
Przybliżone powierzchnie filtracyjne filtrów kapsułkowych i wkładowych. Pełne informacje można znaleźć w specyfikacjach produktów. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Format | Powierzchnia filtracyjna (m²) | Milligard® PES | Milligard® | PolySep™ II | |
| Kapsuły OptiScale® | 25 mm | 3,5 cm² | ✓ | ||
| 47 mm | 17,7 cm² | ✓ | ✓ | ||
| Kapsułki Opticap® o małej skali | Mała skala 300 | 0,03 m2 | ✓ | ||
| Kapsuły Opticap® | XL 2 | ~0,06–0,1 m² | ✓ | ✓ | |
| XL 4 | ~0,11–0,2 m² | ✓ | ✓ | ||
| XL 5 | 0,19–0,3 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XL 10 | ~0,46–0,8 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kapsułki Opticap® XLT/T-line* | 10 | ~0,46–0,8 m² | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | ~0,9–1,6 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | ~1,4–2,5 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Na wkład | 4 cale | ~0,17–0,28 m² | ✓ | ✓ | |
| 10 cali | ~0,42–0,7 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zgodność z normami
Filtry Milligard® PES, Milligard® i Polysep™ II są projektowane, opracowywane i produkowane zgodnie z systemem zarządzania jakością zatwierdzonym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z normą systemów jakości ISO 9001 i popartym certyfikatem jakości.
Każdy filtr Opticap® XL, XLT, T-line, Small Scale 300 w kapsułkach i wkłady są poparte dokumentem walidacyjnym potwierdzającym zgodność z wymogami regulacyjnymi. W celu zapewnienia identyfikowalności i łatwej identyfikacji każdy filtr jest oznaczony charakterystycznymi znakami identyfikacyjnymi.
Produkty
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób filtry Milligard® PES zwiększają wydajność przetwarzania:
- Prefilter Family Guide
Discover cost-effective membrane-based prefilters that protect downstream operations, improve sterilizing-grade filter capacity, and reduce area requirements for enhanced process economics.
- Millipore Express® Sterilizing-Grade Membrane Filters Selection Guide
Discover various Millipore Express® sterilizing-grade membrane filters for liquid filtration in aseptic drug production.
- How Membrane Prefilters Enhance Bioprocessing Efficiency
Milligard® PES filters improve sterilizing-grade filter capacity and process economics
- Bioburden Reduction and Particulate Retention Using Milligard® PES Filters
Learn how Milligard® PES filters can be used as standalone filters in less critical process steps to remove particulates, reduce bioburden and provide high throughput.
- Processing mAb streams. How a bioburden reduction filter can improve process efficiency
For downstream processing steps that require bioburden control, rather than sterilizing-grade filtration, Milligard® PES filters are an attractive option.
- Membrane Prefilters Improve Sterilizing Filter Capacity and Process Economics in Bioprocessing
This technical article focuses on capacity performance improvements in sterilizing filters when Milligard® PES prefilters are upstream.
- Membrane Filtration: Efficient Particle Retention and Bioburden Reduction in Bioprocessing Fluid Streams
Some prefilters reduce bioburden and can be used as a cost-effective alternative to sterilizing filters for bioburden control in bioprocessing.