Merck
Filtry antywirusowe
Kapsułki Viresolve® Barrier oraz urządzenia Viresolve® Pro służą do zapewnienia bezpieczeństwa wirusologicznego w pożywkach do hodowli komórkowych oraz na kolejnych etapach przetwarzania. Wygląda to na zbiór zabytkowych urządzeń peryferyjnych i komponentów komputerowych.
Bezpieczeństwo wirusologiczne stanowi kluczowy aspekt produkcji biologicznej i ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa leków dla pacjentów. Filtracja wirusowa, czyli nanofiltracja, pozwala oddzielać wirusy na podstawie ich wielkości i jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa wirusologicznego na etapach przetwarzania końcowego. Nasze sprawdzone rozwiązania Viresolve® to produkty wyznaczające standardy, na które zasługuje Twoja praca.
Powiązane materiały
Strona 1 z 3
Rozwiązanie Viresolve® Pro do filtracji wirusów w procesach końcowych
Rozwiązanie Viresolve® Pro stanowi kompleksowy, elastyczny szablon do usuwania wirusów w dalszym przetwarzaniu zarówno przeciwciał monoklonalnych (mAbs), jak i białek rekombinowanych. To sprawdzone rozwiązanie do filtracji wirusów zapewnia najwyższy poziom zatrzymywania wirusów i wydajności w szerokim zakresie warunków pracy.
Główne zalety to:
  • Wysoka wydajność masowa zapewniająca lepszą ekonomię procesu
  • Wysoki przepływ zapewniający szybsze przetwarzanie
  • Stała wydajność między partiami
  • Solidna retencja wirusów: ≥ 4 log eliminacji parwowirusa
Te filtry jednorazowego użytku są łatwe w użyciu i są oferowane w małych formatach do opracowywania procesów i badań dotyczących usuwania wirusów, a także w większych formatach do produkcji pilotażowej i komercyjnej. Wszystkie urządzenia Viresolve® Pro są w 100% testowane pod kątem integralności podczas produkcji, co zapewnia jakość i spójność.
Filtry wstępne zapewniające stałą wydajność filtracji
Filtry wstępne wiążą agregaty białkowe i inne zanieczyszczenia procesowe, które ograniczają wydajność filtrów wirusowych o małych porach, takich jak urządzenie Viresolve® Pro. Zastosowanie filtrów wstępnych poprawia wydajność i spójność operacji filtracji wirusowej. Nasza oferta filtrów wstępnych obejmuje:
  • Viresolve® Pro Shield: filtr membranowy o zmodyfikowanej powierzchni z chemiczną adsorpcją kationową, zapewniający odporność na działanie substancji żrących i niską zawartość substancji ekstrahowalnych
  • Viresolve® Pro Shield H: filtr membranowy o zmodyfikowanej powierzchni z chemiczną adsorpcją w trybie mieszanym, zapewniający odporność na działanie substancji żrących i niską zawartość substancji ekstrahowalnych
  • Viresolve® Prefilter: filtr głębokościowy z adsorpcją, umożliwiający wiązanie w trybie mieszanym (adsorpcyjnym i hydrofobowym), kompatybilny z autoklawem
Te filtry jednorazowe są łatwe w użyciu i są oferowane w małych formatach do opracowywania procesów i badań dotyczących usuwania wirusów, a także w większych formatach do produkcji pilotażowej i komercyjnej.
Standardy jakości i dokumentacja
Filtry Viresolve® są wspierane przez program Emprove®, który zapewnia trzy rodzaje dokumentacji wspierającej różne etapy rozwoju i operacji produkcyjnych, takie jak kwalifikacja, ocena ryzyka i optymalizacja procesu. Dokumentacja ta konsoliduje kompleksowe dane z badań dotyczących konkretnych produktów, oświadczenia dotyczące jakości oraz informacje regulacyjne w łatwo dostępnym formacie.
Rozwiązanie Viresolve® Pro uzupełnia naszą szeroką ofertę produktów i usług, wspieraną przez zespoły posiadające wieloletnie doświadczenie techniczne, zapewniające kompleksowe rozwiązania spełniające Państwa potrzeby w zakresie bezpieczeństwa wirusologicznego.