W swoich badaniach należy upewnić się, że cel jest właściwym celem. Nawiązaliśmy współpracę z Konsorcjum Genomiki Strukturalnej (SGC), aby zapewnić wysoce scharakteryzowane, nowe sondy chemiczne do badania klinicznie istotnych celów białkowych. Sondy te, opracowane i scharakteryzowane przez SGC, spełniają surowe kryteria dotyczące siły działania, selektywności i przepuszczalności komórek, aby mogły być wykorzystywane jako podstawowe narzędzia w przedklinicznej walidacji celów. Początkowo koncentrując się na białkach zaangażowanych w kontrolę epigenetyczną, w tym dobrze zbadanych celach, takich jak rodzina białek BET zawierających bromodomenę i metylotransferaza histonów EZH2, SGC rozszerzyło się o sondy chemiczne dla innych obszarów badawczych, w tym kinaz, proteaz serynowych i innych rodzin białek.
Sondy chemiczne
SGC jest organizacją non-profit, która współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu prowadzenia ogólnodostępnych badań mających znaczenie dla odkrywania leków, koncentrując się przede wszystkim na wyjaśnianiu struktur 3D białek ludzkich i białek pasożytów ludzkich. Około 200 naukowców z uniwersytetów w Oksfordzie i Toronto oraz dziewięć firm farmaceutycznych pracuje nad osiągnięciem tego celu, udostępniając publicznie struktury, odczynniki i metody, aby ułatwić dalsze badania nad celami białkowymi.
Walidacja celu za pomocą sond chemicznych
Poparte pełnymi danymi charakteryzacyjnymi z SGC oraz spójnością i wysoką jakością naszego portfolio bioaktywnych małych cząsteczek, sondy chemiczne SGC pozwalają na pewną walidację celu. Zapoznaj się z pełną ofertą sond chemicznych SGC, w tym sond dla bromodomen, metylotransferaz, kinaz i innych celów epigenetycznych.
Albumina jest stosowana in vitro do wiązania, sekwestracji i stabilizacji szeregu ważnych małych cząsteczek i białek. Dostarczamy albuminy surowicy bydlęcej i ludzkiej oraz odczynniki białek transportowych do różnych zastosowań, w tym do hodowli komórkowych, kwantyfikacji białek i badań związanych z przeciwciałami.
Suplementy do hodowli komórkowych umożliwiają dostosowanie pożywek o określonych właściwościach do określonych zastosowań i potrzeb hodowli bez surowicy. Nasze suplementy do hodowli obejmują preparaty ITS, aminokwasy, witaminy, antybiotyki i odczynniki zakwalifikowane do hodowli komórek hybrydoma i owadów.
Surowice do hodowli komórkowych z certyfikatem pochodzenia, w tym FBS, przechodzą rygorystyczne badania przesiewowe i testy wydajności w celu kontroli jakości.
Surowica ludzka jest stosowana do hodowli komórek ludzkich i jest dostępna w postaci osoczopochodnej surowicy ludzkiej AB, skrzepniętej pełnej krwi surowicy ludzkiej AB, preparatów inaktywowanych termicznie i preparatów pozbawionych dopełniacza.
FBS lub płodowa surowica bydlęca (zwana również FCS) jest jednym z najważniejszych suplementów do hodowli komórek ssaków. Wybór gatunku FBS zależy od wymagań dokumentacji i specyfiki zastosowania.
Chociaż FBS jest najpopularniejszą odmianą surowicy stosowaną w hodowli komórkowej, surowica bydlęca dla dorosłych i noworodków oraz surowice innych gatunków są alternatywą dla suplementacji hodowli komórkowej.
Zastosowania, zasady i metody hodowli komórek ssaków in vitro, w tym linki do artykułów, protokołów i filmów dotyczących właściwej techniki aseptycznej, pasażowania i podhodowli oraz rozważań na temat pożywek hodowlanych.
Przegląd różnych typów komórek macierzystych, podstawy hodowli komórek macierzystych oraz zastosowania komórek macierzystych w badaniach podstawowych i klinicznych, takich jak regeneracja tkanek, choroby genetyczne i nowotwory.
Hodowla komórek i tkanek roślinnych w komercyjnej produkcji roślinnej, ochronie i badaniach nad roślinami. Hodowla merystemów, rozmnażanie roślin bez wirusów, produkcja protoplastów i roślin haploidalnych.
Przegląd mikrobiologicznych hodowli komórkowych i ich zastosowań w biologii molekularnej, klonowaniu i ekspresji białek rekombinowanych, a także hodowli w celu izolacji, różnicowania i identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych w badaniach klinicznych.
Streszczenie warunków, pożywek, składników odżywczych, naczyń hodowlanych i środowisk wymaganych do skutecznego rozmnażania komórek ssaków i drożdży. Opisano odczynniki odżywcze, sterylną technikę i filtrację oraz wymagania dotyczące hodowli 2D, 3D i zawiesinowych.
Przegląd nauki i praktyki bakteriologii w diagnostyce klinicznej. Dowiedz się więcej o zastosowaniu standardowych i specjalnych barwników do analizy mikroskopowej.