Merck
Strona głównaProduktyBiologia białekTest ligacji zbliżeniowej Duolink®
Test ligacji zbliżeniowej Duolink®
Testy ligacji zbliżeniowej (PLA) Duolink® umożliwiają badanie endogennych interakcji białko-białko (PPI) i modyfikacji potranslacyjnych, zapewniając sygnał fluorescencyjny dla pojedynczego zdarzenia, który można wizualizować za pomocą mikroskopii lub cytometrii przepływowej. Do badania interakcji białko-białko, technologia Duolink® PLA wykorzystuje parę przeciwciał znakowanych oligonukleotydami, które, gdy są obecne w obrębie 40 nm, podejmują amplifikację toczącego się kręgu w celu wygenerowania specyficznego sygnału fluorescencyjnego po dodaniu znakowanych sond.
Dostępny w czterech różnych kolorach, zarówno do cytometrii przepływowej, jak i mikroskopii, Duolink® PLA pozwala na wizualizację wielu interakcji białko-białko na komórkę. Odkryj możliwości w swoich badaniach dzięki zwiększonej wydajności i zaletom technologii Duolink® PLA: 
  • Wizualizacja interakcji białkowych - zarówno stabilnych, jak i przejściowych
  • Wizualizacja modyfikacji potranslacyjnych
  • Wykrywanie endogennych białek - bez nadekspresji lub manipulacji genetycznych<
  • Wysoka specyficzność - zastosowanie dwóch przeciwciał/sond eliminuje wyniki fałszywie dodatnie
  • Nie wymaga specjalnego sprzętu - dostępne są standardowe metody immunofluorescencji i cytometrii przepływowej
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 40
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 40
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 40 wyników
Strona 1 z 2
Produkty Duolink® PLA
  • Zestawy startowe Duolink® PLA zawierają wszystkie niezbędne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu fluorescencyjnego i analizy do 30 próbek.
  • Duolink® Probemaker Kits umożliwiają koniugację PLA oligo (PLUS lub MINUS) z dowolnym przeciwciałem.
  • Duolink® PLA Multicolor Kits pozwalają na wielokrotną wizualizację PPI za pomocą mikroskopii.
  • Duolink® flowPLA Detection Kits umożliwiają aplikacje cytometrii przepływowej przy użyciu czterech kolorów: zielonego, pomarańczowego, czerwonego i dalekiej czerwieni.
  • Duolink® PLA Brightfield Detection zawiera oligonukleotydy znakowane peroksydazą chrzanową (HRP), co pozwala na stosowanie z mikroskopem świetlnym.