Merck
Markery białkowe
Wykres przedstawia różnice w masie cząsteczkowej (kDa) mPAGE® Color Protein Standard po rozdzieleniu na różnych żelach. mPAGE® Color Protein Standard składa się z 10 kolorowych pasm. Wyświetlane są wzorce migracji i pozorna masa cząsteczkowa dla 4 składów chemicznych żeli: mPAGE® Bis Tris, mPAGE® LUX Bis-Tris, mPAGE® TurboMix Bis-Tris i Tris-Glycine. Pozorna masa cząsteczkowa dla wszystkich składów chemicznych żeli Bis-Tris jest przedstawiona dla buforu roboczego MOPS i MES. Zakresy separacji i pozorna masa cząsteczkowa dla Color Protein Standard zależą od składu chemicznego żelu i wybranego buforu roboczego; mPAGE® precast gel z buforem roboczym MOPS [242kDa-10kDa], mPAGE® precast gel z buforem roboczym MES [257kDa-10kDa], mPAGE® Żel handcast LUX z buforem roboczym MOPS [288kDa-10kDa], mPAGE® Żel handcast LUX z buforem roboczym MES [291kDa-10kDa], mPAGE® TurboMix z buforem MOPS [259kDa-10kDa], mPAGE® TurboMix z buforem MES [275kDa-10kDa] oraz żele Tris-Glycine z buforem Tris-Glycine [259-10kDa]. Kolorowe wzorce białek rozdzielone na żelach Bis-Tris przy użyciu buforu roboczego MOPS zazwyczaj migrują dalej w żelu niż przy użyciu buforu roboczego MES dla danego składu chemicznego żelu. Aby uzyskać najdokładniejsze obliczenia masy cząsteczkowej, należy zawsze używać niebarwionego markera masy cząsteczkowej.
Różnice migracji mPAGE® Color Protein Standard na 12% żelach (kDa)
Markery masy cząsteczkowej białek, czasami określane jako wzorce białkowe lub drabiny białkowe, są używane do oszacowania masy cząsteczkowej białek będących przedmiotem zainteresowania i do monitorowania postępu rozdziału elektroforetycznego lub transferu w Western blotting. Niebarwione markery masy cząsteczkowej zazwyczaj składają się z mieszaniny oczyszczonych natywnych lub rekombinowanych białek o określonej masie cząsteczkowej. Wizualizacja ich lokalizacji na żelu lub membranie wymaga etapu barwienia. Wstępnie wybarwione markery białkowe umożliwiają łatwe śledzenie rozdziału elektroforetycznego i wydajności transferu. Dostępne są również indywidualne wzorce białek do elektroforezy białek, ogniskowania izoelektrycznego i aplikacji 2D-PAGE.
.Przegląd sekcji
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 20
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 20
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 20 wyników
Strona 1 z 1
Tabela wyboru markerów białkowych
.
Jeśli chcesz...Użyj...Zakres mas cząsteczkowychZachowaneDostarczone jako
Oddziela bardzo małe białkaColor Marker Ultra-Low Range
(C6210)
1-27 kDa(6 pasm)Tak, wielokolorowyPłynny
Marker o bardzo niskiej masie cząsteczkowej
(M3546)
1-27 kDa(6 pasm)NiePłyn
Oddziela zarówno bardzo małe, jak i średniej wielkości białkaSigmaMarker™ (low)
(S8445)
7-66 kDa(7 pasm)NieProszek
SigmaMarker™ (szeroki)
(M3913)
7-200 kDa(12 pasm)NieProszek
Łatwe śledzenie progresji żelu dla białek średniej wielkościmPAGE® Color Protein Standard
(MPSTD4)
10-203 kDa(10 pasm)Tak, MulticolorPłyn
ColorBurst™ Marker do elektroforezy
(C1992)
8-220 kDa(8 pasm)Tak, WielokolorowyPłynny
BLUeye Prestained Protein Ladder
(94964)
11-245 kDa(12 pasm)Tak, WielokolorowyPłynny
Prestained Molecular Weight Marker
(SDS7B2)
27-180 kDa(7 pasm)Yes, Single ColorPowder
Precyzyjny pomiar wielkości białka przy użyciu barwienia CoomassiemPAGE® Unstained Protein Standard
(MPSTD3).)
10-200 kDa(12 pasm)NiePłyn
Perfect Protein Markers, 10-225 kDa
(69079)
10-225 kDa(9 pasm)NiePłyn
Perfect Protein Markers, 15-150kDa
(69149-M)
15-150 kDa(7 pasm)NiePłyn
Wizualizacja drabiny przy użyciu odczynników HRP-ECLmPAGE® Western Protein Standard
(MPSTD2)
20-120 kDa(7 pasm)NiePłyn
Perfect Protein Western Markers
(69959)
15-150 kDa(7 pasm)NiePłyn
Badanie białek biotynylowanychBiotynylowany marker masy cząsteczkowej
(B2787)
7-180 kDa(9 pasm)NieProszek
Oddzielanie bardzo dużych białekKit for Molecular Weights 14000-500000 Nondenaturing (MWND500)14-545 kDa(7 pasm)NieProszek
Kolorowe markery białkowe mPAGE® do elektroforezy żelowej
Kolorowe wzorce białek mPAGE®
mPAGE® Protein Standards
  • mPAGE® Western Protein Standards składają się z siedmiu rekombinowanych białek o masie 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa i 120 kDa z miejscem wiązania IgG, które wiąże się z większością przeciwciał. Umożliwia to wizualizację zarówno markera białkowego, jak i białek próbki na tym samym western blot bez dodatkowych odczynników.
  • mPAGE® Color Protein Standards zawierają mieszaninę dziesięciu wysoce oczyszczonych wstępnie wybarwionych białek o masie od 10 kDa do 203 kDa, kowalencyjnie połączonych z różnymi chromoforami. mPAGE® Color Protein Standards są przeznaczone do obserwacji separacji białek podczas SDS-PAGE, weryfikacji wydajności transferu Western blotting na membranach i przybliżania wielkości białek.
  • mPAGE® Unstained Protein Standards zawierają mieszaninę dwunastu rekombinowanych niebarwionych białek w zakresie od 10 kDa do 200 kDa. Pasma 85 kDa, 25 kDa i 10 kDa mają wyższą intensywność, aby służyć jako punkty odniesienia. mPAGE® Unstained Protein Standards są odpowiednie do oznaczania masy cząsteczkowej po SDS-PAGE lub Western blotting i służą jako standardy do kalibracji ruchliwości wstępnie wybarwionych markerów.
Wstępnie wybarwiona drabina białkowa BLUeye zawiera 12 pasm o wartościach 11, 17, 20, 25, 35,48, 63, 75, 100, 135, 180 i 245 kDa. Jest dostarczana w buforze do ładowania żelu i zawiera zielone i czerwone pasmo referencyjne, aby umożliwić łatwiejszą identyfikację.
Drabinki białkowe BLUeye Prestained
BLUeye Prestained Protein Ladders
BLUeye Prestained Protein Ladder ma 12 pasm o wartościach 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180 i 245 kDa. Jest dostarczany w buforze do ładowania żelu i zawiera zielone i czerwone pasmo odniesienia, aby umożliwić łatwiejszą identyfikację.
Markery białkowe ColorBurst do elektroforezy żelowej
Markery białkowe ColorBurst
ColorBurst™ Markery białkowe
Markery ColorBurst™ składają się z ośmiu polipeptydów, które zostały chemicznie zredukowane i sprzężone z barwnikami o jaskrawych kolorach. Markery ColorBurst™ mogą być używane do szacowania masy cząsteczkowej próbki, monitorowania postępu przebiegu elektroforetycznego lub potwierdzania zakończenia elektroblottingu.
SigmaMarker™ Markery białkowe
Markery białkowe SigmaMarker™ są przeznaczone do stosowania z SDS-PAGE i obejmują zakres mas cząsteczkowych wspólnych dla większości białek lub ich podjednostek. Te markery o wysokim i niskim szerokim zakresie są liofilizowane z buforem do próbek, dzięki czemu są gotowe do użycia po rozpuszczeniu w wodzie dejonizowanej. Markery zostały opracowane tak, aby po elektroforezie i barwieniu błękitem Coomassie uzyskać rozkład dobrze zdefiniowanych pasm o w przybliżeniu równej intensywności.
Markery o ultra niskiej masie cząsteczkowej do elektroforezy żelowej białek
Markery białkowe o bardzo niskim zasięgu
Perfect Protein Markers
Perfect Protein Markers zostały zaprojektowane do rutynowego stosowania w SDS-PAGE, aby umożliwić bardzo dokładne określenie wielkości nieznanych próbek. W przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych markerów (np. albumina jaja kurzego, albumina surowicy), markery Perfect Protein Marker nie zawierają oligosacharydów, które powodują anomalną migrację, niejednorodne "rozmyte" pasma lub niedokładne oszacowanie wielkości. Markery te są zoptymalizowane do stosowania z barwieniem błękitem Coomassie, ale dostosowane ilości mogą być również stosowane z innymi metodami barwienia żelu, w tym barwieniem srebrem i barwieniem barwnikami fluorescencyjnymi.
Markery białkowe o bardzo niskim zakresie
Markery o bardzo niskiej masie cząsteczkowej (M.W. 1,060-26,600 Da) zostały użyte jako markery białkowe w SDS-PAGE i Western blotting. Zalecane jest utrwalanie.
Non-denaturing Protein Markers
Non-denaturing markers zostały użyte jako standardy dla natywnej PAGE, jak również do kalibracji kolumn do chromatografii żelowej.
Biotinylated Markers
Biotinylated Molecular Weight Standard Mixture zawiera białka sprzężone z biotyną do stosowania zarówno jako standardy SDS-PAGE, jak i standardy do Western blotting. Wizualizację przeprowadza się przy użyciu peroksydazy streptawidynowej z odpowiednim substratem kolorymetrycznym lub luminescencyjnym. Markery te mogą być wykrywane jednocześnie z procedurami immunobarwienia.