Merck
Inhibitory fosfatazy i proteazy
Obraz jest renderowaniem 3D skomplikowanych fioletowych cząsteczek białka unoszących się na ciemnoniebieskim tle. Cząsteczki różnią się wielkością i są rozproszone, a ich złożona struktura zawiera wiele wypukłości i wgłębień. Są one podświetlone przez oświetlenie, nadając im błyszczący wygląd.
Koktajle inhibitorów fosfatazy i proteazy są stosowane w celu zapobiegania proteolizie i defosforylacji białek podczas ekstrakcji, przygotowywania próbek i analizy. Dostępne są różne koktajle inhibitorów fosfatazy i proteazy, a także pojedyncze inhibitory, aby zapobiec degradacji próbki i zachować natywny stan białek podczas przygotowywania próbki. Nasze koktajle inhibitorów są zaprojektowane i zoptymalizowane dla określonych tkanek, w tym ssaków, roślin, bakterii i drożdży.
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 54
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 54
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 54 wyników
Strona 1 z 3
PHOSPHATASE AND PROTEASE INHIBITOR COCKTAILS
Podczas sygnalizacji komórkowej, białka docelowe są fosforylowane przez kinazy białkowe, które przenoszą grupę fosforanową do określonych miejsc i są usuwane przez endogenne fosfatazy białkowe podczas lizy komórek. Inhibitory fosfatazy pomagają zachować aktywność i stan fosfoprotein podczas lizy komórek i ekstrakcji białek. Inhibitory fosfatazy są dostosowane do szerokiego spektrum zastosowania, zapewniają ochronę przed określonymi klasami fosfataz i są odpowiednie do stosowania z lizatami komórkowymi i ekstraktami tkankowymi, w tym próbkami zawierającymi detergenty.
Podczas ekspresji i izolacji białek, endogenne proteazy szybko degradują próbki białek, zmniejszając jakość i ilość próbek białek wymaganych do charakterystyki i analizy. Koktajle inhibitorów proteaz i wysoce specyficzne inhibitory proteaz zapewniają integralność białek podczas ich ekstrakcji i przygotowywania. Inhibitory proteaz są odpowiednie dla wielu rodzajów próbek, w tym ekstraktów komórek bakteryjnych, komórek ssaków, ekstraktów tkanek, komórek roślinnych, ekstraktów tkanek, drożdży i ekstraktów grzybów. Chronią preparaty białkowe przed powszechnymi proteazami, w tym proteazami serynowymi, metaloproteazami, proteazami cysteinowymi, aminopeptydazami i proteazami asparaginowymi.
ReadyShield®.Koktajle inhibitorów fosfatazy i proteazy
Koktajle inhibitorów ReadyShield® zostały opracowane w taki sposób, aby nie ulegały zamrożeniu i mogły być stosowane bezpośrednio z zamrażarki. Oprócz tego gotowego do użycia formatu, koktajle inhibitorowe ReadyShield® oferują również następujące funkcje i opcje:
  • Dostępne są koktajle proteazowe, fosfatazowe lub łączone
  • Dostosowane do użytku z różnymi typami próbek
  • Przejrzystość co do tego, które inhibitory są zawarte w każdym koktajlu
Aby dowiedzieć się więcej o naszym ReadyShield® Phosphatase and Protease Inhibitor Cocktail, zapoznaj się z naszą Strona FAQ ReadyShield®, która zawiera wygodną tabelę wyboru, aby pomóc w wyborze odpowiedniego produktu ReadyShield® do potrzeb związanych z przepływem pracy.
Roche cOmplete™ Koktajle inhibitorowe
Roche oferuje szeroki wybór wygodnych koktajle inhibitorów proteaz, a także zoptymalizowane odczynniki do lizy, aby zapewnić maksymalną wydajność nienaruszonych i funkcjonalnych białek.
  • Hamują aktywność proteolityczną w ekstraktach z niemal każdego rodzaju tkanki lub komórki, w tym zwierząt, roślin, drożdży, bakterii i grzybów
  • Wygodne, szybko rozpuszczające się tabletki mogą być dodawane do buforu lizującego bez konieczności ważenia
  • Classic cOmplete™ Tablets firmy Roche do rutynowej ekstrakcji i analizy białek
  • PhosSTOP™ Phosphatase Inhibitor Cocktail Tablets do hamowania szerokiego spektrum fosfataz w szerokim zakresie próbek (ssaków, roślin, drożdży i bakterii)
  • cOmplete™ ULTRA lub cOmplete™ Tablets z PhosSTOP™ Tablets dla kompleksowej ochrony zarówno przed proteazami jak i fosfatazami