Oczyszczanie białek rekombinowanych/z tagiem fuzyjnym
Oczyszczanie białek rekombinowanych za pomocą chromatografii powinowactwowej opartej na znacznikach to sprawdzona technologia, która zapewnia wysoce specyficzne rozpoznawanie i oczyszczanie białek rekombinowanych. Ekspresja, oczyszczanie i wykrywanie białek rekombinowanych mogą stanowić długotrwały i czasochłonny proces. W zależności od badanego białka i systemu ekspresji można dodać znaczniki białkowe w celu poprawy wyników typowych etapów, takich jak rozpuszczalność białka podczas ekspresji, oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa lub wykrywanie immunologiczne po izolacji i oczyszczeniu. Oferujemy kolumny i żywice powinowactwa dla wielu znaczników fuzyjnych w licznych formatach, w tym kulki magnetyczne, kolumny wypełnione i zawiesiny żywicy agarozowej, dzięki czemu dysponujemy produktami dostosowanymi do różnych skal i zastosowań.
Kolumny i materiały chromatograficzne Cytiva™ Amersham
Dostępna jest szeroka gama nośników chromatograficznych Cytiva™ Amersham do oczyszczania białek przy użyciu metod ręcznych lub zautomatyzowanych. Formaty gotowe do użycia obejmują kolumny grawitacyjne, kolumny wirowane, płytki 96-dołkowe oraz kolumny gotowe do użycia w zautomatyzowanych systemach chromatograficznych.
- Białka z tagiem His: Szybkie i wygodne oczyszczanie białek rekombinowanych z tagiem histydynowym przy użyciu chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC). Media Ni Sepharose są wstępnie nasycone jonami niklu (Ni2+); medium TALON® Superflow™ jest wstępnie nasycone jonami kobaltu (Co2+).
- Białka z tagiem GST: Nośniki chromatograficzne Glutathione Sepharose są dostępne w opakowaniach laboratoryjnych, w postaci gotowych kolumn GSTrap i GSPrep oraz w płytkach 96-dołkowych. Moduły do oczyszczania GST są przeznaczone do oczyszczania lizatów bakteryjnych. Moduły GST SpinTrap zawierają wstępnie napełnione kolumny Glutathione Sepharose 4B SpinTrap, a także bufory niezbędne do oczyszczania. Moduły do oczyszczania RediPack GST zawierają kolumny grawitacyjne oraz bufor.
- Białka znakowane Strep-tag™ II: Strep-tag II wiąże się specyficznie z żywicą StrepTactin™ Sepharose High Performance, w której ligand StrepTactin jest unieruchomiony na matrycy Sepharose, co pozwala uzyskać czyste białko docelowe.
- Białka oznaczone tagiem MBP: Środek chromatograficzny Dextrin Sepharose High Performance służy do oczyszczania białek rekombinowanych oznaczonych białkiem wiążącym maltozę (MBP).
Kulki agarozowe i żele powinowactwowe
Kulki agarozowe i żele powinowactwa umożliwiają oczyszczanie białek oznaczonych tagami fuzyjnymi przy użyciu ligandów połączonych krzyżowo z kulkami agarozowymi. Żele te, nadające się do oczyszczania na małą i dużą skalę w warunkach natywnych, denaturujących lub łagodnie redukujących, są odpowiednie do oczyszczania w kolumnach z przepływem grawitacyjnym, wirowania z małą prędkością w przetwarzaniu wsadowym oraz procedur chromatograficznych przy niskim ciśnieniu, ponieważ kulki i żele są zaprojektowane do pracy przy niższych ciśnieniach. Żele powinowactwa EZview™ zawierają czerwony barwnik, który pozwala użytkownikowi łatwo odróżnić osad od supernatantu, co skutkuje mniejszą utratą białka podczas oczyszczania w trybie wsadowym. Zestawy do immunoprecypitacji zawierają żele powinowactwa, kolumny mini-spin oraz odczynnik lizujący i są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić maksymalny odzysk białek z immunoprecypitatów.
Żele agarozowe typu Superflow i żele powinowactwa typu High-flow
Żele agarozowe typu Superflow i żele powinowactwa typu High-flow wykorzystują silnie usieciowane kulki agarozowe, które wytrzymują wyższe ciśnienia w porównaniu ze standardowymi żywicami z kulek agarozowych. Dzięki temu żywice te nadają się do metod oczyszczania opartych na szybkiej chromatografii cieczowej białek (FPLC). Żele agarozowe typu Superflow i żele powinowactwa typu High-flow są zalecane do oczyszczania na średnią i dużą skalę.
Kulki magnetyczne
Kulki magnetyczne są wykorzystywane do oczyszczania rekombinowanych białek z tagiem fuzyjnym przy użyciu stojaka lub platformy magnetycznej w celu oddzielenia kulek od frakcji płuczącej i eluacyjnej. Procedura ta pozwala na szybką obróbkę w warunkach natywnych lub denaturujących w ciągu kilku sekund i nadaje się zarówno do niskiej przepustowości przy użyciu pojedynczych probówek mikrowirówkowych, jak i do wyższej przepustowości przy użyciu płytek 96-dołkowych oraz automatyzacji.
Zestawy do oczyszczania BugBuster®
Zestawy do oczyszczania BugBuster® zawierają żywicę powinowactwa, bufory płuczące, bufory elucyjne oraz odczynnik ekstrakcyjny, co pozwala na wygodne przygotowanie rozpuszczalnych ekstraktów komórkowych oraz oczyszczanie metodą powinowactwa białek fuzyjnych z tagiem pochodzących z E. coli.
Powiązane materiały
- Broszura: Udoskonalenie procesu przygotowywania białek – narzędzia do lepszej analizy białek
Obecnie naukowcy stoją przed wyzwaniem przygotowania próbek wysokiej jakości do rzetelnej analizy białek, często korzystając z uciążliwych, tradycyjnych metod przygotowywania próbek. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w opracowywaniu technologii przygotowywania próbek białkowych firma MilliporeSigma nieustannie wprowadza innowacyjne narzędzia, oferując Państwu szybkie i wydajne rozwiązania, które można płynnie zintegrować z Państwa procesem pracy.
- Katalog: Białka rekombinowane – produkty do oczyszczania i wykrywania
Po co tracić czas na żmudne procedury przygotowywania próbek, skoro można skupić się na fascynujących eksperymentach? Dzięki odpowiedniemu czystemu białku, w wybranym buforze i o pożądanym stężeniu, Twoje kolejne odkrycie jest już na wyciągnięcie ręki. Od izolacji białka po jego oczyszczanie – możesz na nas liczyć, że wesprzemy Twoje badania, zapewniając maksymalną wydajność w postaci nienaruszonych, funkcjonalnych białek.