Merck
Strona głównaProduktyLaboratoryjne systemy oczyszczania wodySystemy oczyszczania wodyMilli-Q® do laboratoriów
Systemy oczyszczania wodyMilli-Q® do laboratoriów
System oczyszczania wody ultraczystej i czystej Milli-Q<sup>®</sup> IQ 7003/05/10/15 — system oczyszczania wody laboratoryjnej typu 1 i typu 2 z jednostkami produkcyjnymi i zbiornikami oraz dozownikami wody czystej i ultraczystej.
Najlepsze rozwiązanie do uzdatniania wody laboratoryjnej: system oczyszczania wody ultraczystej i czystejMilli-Q® IQ 7003/05/10/15
Oferta systemów wodnychMilli-Q® Lab Water Solutions obejmuje zarówno systemy czystej, jak i ultraczystej wody, które zaspokoją potrzeby każdego laboratorium. Od wrażliwych analiz kontroli jakości po przygotowywanie buforów i płukanie naczyń szklanych — ta kolekcja kompaktowych systemów zaspokoi wszystkie potrzeby Twojego laboratorium. Nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć rozwiązanie do oczyszczania wody, które najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom pod względem:
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 44
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 44
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 44 wyników
Strona 1 z 3
Jakie są różne klasy wody laboratoryjnej?
Gatunki wody laboratoryjnej są definiowane przez normy jakościowe, takie jak ASTM lub ISO 3696, które pomagają zapewnić stosowanie wody o odpowiedniej jakości do konkretnych zastosowań. Normy uwzględniają również koszty produkcji, ponieważ woda ultraczysta typu 1 jest droższa w produkcji niż woda czysta typu 2 lub typu 3.
Woda ultraczysta typu 1 jest wolna od jonów (rezystywność 18,2 MΩ·cm) i ma niską zawartość całkowitego węgla organicznego (TOC). Woda ultraczysta jest zalecana do wrażliwych zastosowań laboratoryjnych, takich jak zaawansowane techniki analityczne (np. HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), zastosowania w biologii molekularnej (np. PCR, sekwencjonowanie) oraz do przygotowywania buforów i pożywek do hodowli komórek ssaków.
Woda czysta typu 2 jest zalecana do ogólnego zastosowania laboratoryjnego, np. do przygotowywania buforów, odczynników i pożywek hodowlanych, a także jako zasilanie dla innych urządzeń (np. systemy typu 1, analizatory kliniczne, zmywarki, komory do badań stabilności itp. Nasze systemy typu 2 wykorzystują przyjazną dla środowiska technologię elektrodejonizacji (EDI)Elix®, która zapewnia stałą jakość czystej wody, eliminując jednocześnie konieczność stosowania niebezpiecznych procedur regeneracji chemicznej, kosztownych żywic, wymiany wkładów DI i dodawania środków zmiękczających.
Woda typu 3 jestwodą o najniższej jakości i jest wytwarzana w procesie odwróconej osmozy (RO). Woda RO jest zalecana do niekrytycznych zastosowań laboratoryjnych, takich jak płukanie naczyń szklanych, łaźnie grzewcze, autoklawy oraz jako źródło zasilania dla systemów wody typu 1.
Woda odczynnikowa do laboratoriów klinicznych (CLRW) spełnia normy jakości opisane w wytycznych Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®), które określają czystość wody w laboratoriach klinicznych (rezystywność > 10 MΩ·cm; TOC < 500 ppb; bakterie < 10 cfu/mL; filtracja cząstek > 0,22 μm).
Naukowiec dozujący wodę ultraczystą z dozownika Q-POD<sup>®</sup>
Oszczędność miejsca i elastyczne opcje — od instalacji po dozowanie
Nasze systemy stołowe zostały zaprojektowane tak, aby oszczędzać cenną przestrzeń laboratoryjną, zapewniając wszechstronne opcje instalacji, przechowywania i dozowania. Nasze najnowsze systemy z seriiMilli-Q® IQ, IX i EQ wymagają jedynie smukłego dozownika POD umieszczonego na stole lub zamontowanego na ścianie. Kompaktowa jednostka oczyszczająca i zbiornik mogą być zintegrowane pod stołem, na ścianie lub w kombinacji obu tych miejsc, w zależności od wymagań.
W laboratoriach, które potrzebują więcej niż jednego punktu użytkowania, do jednego systemuMilli-Q® IQ lubMilli-Q® IX można podłączyć wiele dozowników, w odległości do 5 m między urządzeniami POD. Dzięki temu naukowcy pracujący przy odległych stołach — a nawet w innym laboratorium — mają dostęp do wody oczyszczonej. Ponadto dostępna jest szeroka gama prędkości przepływu i rozmiarów zbiorników, aby w pełni zaspokoić potrzeby laboratorium.
Ekran dotykowy na dozowniku Q-POD<sup>®</sup> ułatwia obsługę i monitorowanie jakości wody.
Usługi cyfrowe upraszczają konserwację systemu wodnego i zapewniają wydajność
Platforma MyMilli-Q to wyjątkowe rozwiązanie online, które upraszcza konserwację systemu wodnegoMilli-Q® i pozwala osiągnąć maksymalną wydajność laboratorium. Oto kilka zadań, które można wykonać po zalogowaniu się na konto MyMilli-Q:
  • Śledzenie historii serwisowej
  • Pobieranie raportów serwisowych
  • Planowanie wizyt serwisowych
  • Śledzenie zamówień materiałów eksploatacyjnych
  • Zarządzanie dostawami materiałów eksploatacyjnych
  • Wyświetlanie danych kontaktowych
  • Odnowienie planu serwisowego
  • Skontaktuj się z działem serwisowymMilli-Q®
Dzięki tym funkcjom oszczędzającym czas zyskasz:
  • Szybki dostęp do skonsolidowanych informacji o umowie
  • Szybsze i bardziej efektywne planowanie
  • Usprawnione przygotowanie do audytu
  • Łatwo dostępna historia usług i raporty
Ikona naklejki usług cyfrowych MyMilli-Q<sup>™</sup>
Ponadto, dzięki subskrypcji funkcji monitorowania i serwisu online MyMilli-Q Remote Care (dostępnej w systemachMilli-Q® IQ iMilli-Q® IX), zyskasz następujące korzyści:
  • Dostęp online do systemu i jego danych
  • Automatycznych powiadomień e-mailem lub SMS-em w przypadku wystąpienia alertu lub alarmu
  • Szybszej obsłudze dzięki możliwości zdalnej diagnostyki i naprawy
  • Uproszczone zarządzanie danymi i zaawansowana identyfikowalność ułatwiające procesy audytu i akredytacji
Usługi cyfrowe MyMilli-Q są dostępne dla wszystkich systemów objętych gwarancją lub planem serwisowymMilli-Q®.
Bardziej ekologiczne systemy wodne
Aby zmniejszyć wpływ oczyszczania wody w laboratorium na środowisko, systemy i procesyMilli-Q® stają się coraz bardziej zrównoważone. Oto kilka sposobów, w jakie systemyMilli-Q® nowej generacji mogą pomóc Twojemu laboratorium osiągnąć większą zrównoważoność:
  • Technologie oczyszczania oszczędzające wodę
  • Energooszczędna konstrukcja i funkcje systemu
  • Zmniejszona ilość odpadów chemicznych
  • Lampy UV bez rtęci
  • Ekologiczne opakowania
  • Bezpapierowe zarządzanie danymi
  • Zdalna diagnostyka i usługi
Dowiedz się, jak systemy wodneMilli-Q® mogą pomóc Twojemu laboratorium stać się bardziej ekologicznym.
Powiązane zasoby
Strona 1 z 2
Powiązane filmy