Nazwa produktu
MISSION® esiRNA targeting human RPS6KA5
Numer produktu
EHU043491
Marka produktu
SIGMA
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
AppearanceColorless liquid
Concentration200 ng/µl
PCR Product - Gel ElectrophoresisPass
PCR Product - DNA SequencingPass
Concentration - OD260 or Fluorescence IntensityPass