Nazwa produktu
MISSION® esiRNA targeting human RSF1
Numer produktu
EHU059911
Marka produktu
SIGMA
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
Concentration200 ng/ul
Appearancecolorless liquid
PCR Gel Electrophoresispass
PCR DNA Sequencingpass
Concentration/OD260 or Fluorescence Intensitypass