Nazwa produktu
MISSION® esiRNA targeting human TMEM87A
Numer produktu
EHU071581
Marka produktu
SIGMA
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/µL
PCR Product - Gel ElectrophoresisPass
PCR Product - DNA SequencingPass
Concentration - OD260 or Fluorescence IntensityPass