Nazwa produktu
MISSION® esiRNA targeting human RAB1B
Numer produktu
EHU089451
Marka produktu
SIGMA
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/ul
PCR Product - Gel Electrophoresispass
PCR Product - DNA Sequencingpass
Concentration - OD260 or Fluorescence Intensitypass