Nazwa produktu
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 97%
Numer produktu
123714
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
4397-53-9
Masa cząsteczkowa
212.24
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |