Nazwa produktu
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate ≥97.0% (NT)
Numer produktu
72016
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
207683-22-5
Masa cząsteczkowa
450.21
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | 97.0 - 103.0 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |