Nazwa produktu
1-Ethylpiperidine 99%
Numer produktu
e45708
Marka produktu
aldrich
Numer CAS
766-09-6
Masa cząsteczkowa
113.20
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| COLOR (IN APHA) | ≤ 100 APHA |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |