Nazwa produktu
Roztwór wzorcowy alkanów C8-C20 analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
Numer produktu
04070
Marka produktu
sial
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 0.659 - 0.661 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.374 - 1.376 |