Nazwa produktu
Ginsenoside Rg2 analytical standard
Numer produktu
08171
Marka produktu
sial
Numer CAS
52286-74-5
Masa cząsteczkowa
785.01
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 94 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |