Nazwa produktu
Butylbenzene analytical standard
Numer produktu
19600
Marka produktu
sial
Numer CAS
104-51-8
Masa cząsteczkowa
134.22
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.8 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.489 - 1.491 |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |