Nazwa produktu
Eugenol PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
35995
Marka produktu
sial
Numer CAS
97-53-0
Masa cząsteczkowa
164.20
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.5395 - 1.5435 |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |