Nazwa produktu
Didecyl phthalate analytical standard
Numer produktu
36933
Marka produktu
sial
Numer CAS
84-77-5
Masa cząsteczkowa
446.66
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Light Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.4795 - 1.4835 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |