Nazwa produktu
Phenylacetic acid analytical standard
Numer produktu
38166
Marka produktu
sial
Numer CAS
103-82-2
Masa cząsteczkowa
136.15
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.0 % |
| CARBON CONTENT | 70.57 % (theory) |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 48 MONTHS |