Nazwa produktu
Benfluralin PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
45337
Marka produktu
sial
Numer CAS
1861-40-1
Masa cząsteczkowa
335.28
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Dark Yellow to Dark Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 65 - 70 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |