Nazwa produktu
Cycluron PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
45409
Marka produktu
sial
Numer CAS
2163-69-1
Masa cząsteczkowa
198.31
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 135 - 140 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |