Nazwa produktu
Corticosterone VETRANAL®, analytical standard
Numer produktu
46148
Marka produktu
sial
Numer CAS
50-22-6
Masa cząsteczkowa
346.46
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)White to Faint Yellow to Faint Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
SPECIFIC ROTATION (20/D)219.0 - 226.0 Degrees
CONCENTRATIONC=1 IN ETHANOL
MELTING POINT180 - 189 C
WATER≤ 1.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS