Nazwa produktu
Diethylstilbestrol VETRANAL®, analytical standard
Numer produktu
46207
Marka produktu
sial
Numer CAS
56-53-1
Masa cząsteczkowa
268.35
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| MELTING POINT | 167 - 172 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |