Nazwa produktu
Tepraloxydim PESTANAL®, analytical standard
Numer produktu
46331
Marka produktu
sial
Numer CAS
149979-41-9
Masa cząsteczkowa
341.83
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow and Faint Beige to Beige and Light Brown
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 95.0% (sum of isomers)
MELTING POINT71 - 77 C
WATER≤ 1.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS