Nazwa produktu
Propionaldehyde analytical standard
Numer produktu
64409
Marka produktu
sial
Numer CAS
123-38-6
Masa cząsteczkowa
58.08
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Light Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.360 - 1.365 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |